Learn More
Thermo Scientific™ Support de gel à gradients multiples Owl™ P1-CST
Les supports de gel à gradients multiples Thermo Scientific Owl P1-CST sont extrêmement simples à utiliser.
Marque:  Thermo Scientific™ P1-CST
Code produit. 12404677
  • 332.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les supports de gel à gradients multiples Thermo Scientific Owl P1-CST sont extrêmement simples à utiliser.
  • Grâce à un formeur de gradient externe, les gels peuvent être coulés facilement et avec une grande reproductibilité
  • La conception et le format de cette unité lui assureront des années de service au sein de votre laboratoire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
gel Caster
16 cm x 14 cm, 13 cm x 20 cm x 18 cm
Taille de Gel : L x P x H : 13 x 20 x 18cm
13cm
18cm
Système Owl™ P1-CST
Roulettes
18 cm
20cm