Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes de séparation de gels Owl™ JGC
Les systèmes de séparation de gels Thermo Scientific Owl JGC sont des séparateurs verticaux de gels pour protéines offrant un moyen rapide et unique de séparer les gels de polyacrylamide.
143.00€ - 186.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Électrophorèse sur gel |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Système de coulage de gel Owl™ JGC |
Gamme de produits | Owl™ |
Type | Roulettes |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) globale | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) globale | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11932975
|
Thermo Scientific™
JGC-2 |
14cm |
154.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11942975
|
Thermo Scientific™
JGC-3 |
20cm |
186.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11952975
|
Thermo Scientific™
JGC-4 |
10cm |
143.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les systèmes de séparation de gels Thermo Scientific Owl JGC sont des séparateurs verticaux de gels pour protéines offrant un moyen rapide et unique de séparer les gels de polyacrylamide.
- Une poche collecte l'excès de polyacrylamide et étanchéifie le fond du gel, pour éviter de recourir à l'utilisation d'une bande ou d'espaceurs de fond Sa conception permet de stocker des gels sans lyophilisation en ajoutant un tampon et une jointure par chaleur Sépare un à quatre gels
- Le faible nombre de pièces mobiles offre une robustesse exceptionnelle et une très longue durée d'utilisation
Spécification
Électrophorèse sur gel | |
Système de coulage de gel Owl™ JGC | |
Owl™ | |
Roulettes |