Learn More
Thermo Scientific™ Alimentation électrique compacte Owl™ EC-105
Le générateur compact Thermo Scientific Owl EC-105 est idéal pour l’électrophorèse de l’ADN et de l’ARN.
1655.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Marquage CE |
---|---|
Actuel | 300mA @ 150 -250V ; 500mA 150V ci-dessous |
Courant max | 500 mA |
Gamme de produits | Owl™ |
Affichage | LED, tension ou courant |
Code produit | Marque | Tension | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Tension | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11942985
|
Thermo Scientific™
105ECA-LVD |
230V |
1655.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Le générateur compact Thermo Scientific Owl EC-105 est idéal pour l’électrophorèse de l’ADN et de l’ARN.
- Générateur facile à utiliser fonctionnant en tension continue
- Le bouton de réglage et l’interrupteur d’intensité Hi-Lo contrôlent la puissance électrique pouvant varier entre 20 V et 250 V, par incréments de 10 V
- Un interrupteur à deux positions permet de basculer l’affichage de l’écran LED entre la tension de sortie et le courant de sortie
- Pour garantir une sécurité maximale, l’alimentation est également équipée d’un détecteur de surtension et comporte deux prises Jack
Spécification
Marquage CE | |
500 mA | |
LED, tension ou courant | |
1 an |
300mA @ 150 -250V ; 500mA 150V ci-dessous | |
Owl™ | |
2 | |
6 x 8 x 4,5 po (15 x 20 x 11 cm) |