Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes d’électrophorèse sur minigel Thermo Scientific Owl™ EasyCast™ B1
Les systèmes d’électrophorèse sur minigel Thermo Scientific Owl™ EasyCast B1sont suffisamment économiques pour permettre à chaque chercheur de faire l'acquisition d'un modèle.
680.00€ - 806.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Marquage CE |
---|---|
Dimensions de gel | Mini |
Gamme de produits | Owl™ |
Type | Mini |
Taille de l’échantillon | 5 à 34 |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11932935
|
Thermo Scientific™
B1 |
EasyCast | |||||||
11942935
|
Thermo Scientific™
B1-BP |
EasyCast, avec ports d’échange de tampon |
680.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les systèmes d’électrophorèse sur minigel Thermo Scientific Owl™ EasyCast B1sont suffisamment économiques pour permettre à chaque chercheur de faire l'acquisition d'un modèle.
Le système d’électrophorèse sur minigel Owl B1 EasyCast comprend un moule étanche permettant de couler et d’analyser le gel dans la même chambre sans utiliser de film adhésif ou d’autres accessoires Sa robutesse et facilité d'utilisation en font le modèle de choix par excellence des étudiants et des chercheurs travaillant sur de grands volumes.
- Offre une large gamme de peignes.
- La cuve-support du gel comporte deux emplacements pour les peignes, ce qui permet de doubler la capacité d’échantillonnage en doublant le nombre de puits.
- Les cuves-supports de gel transparentes aux UV disposent d'un écran soyeux et d'une règle fluorescente pour faciliter la mesure des bandes.
- Tous les modèles sont dotés de raccords de sortie permettant la recircualation des tampons avec une pompe de recirculation externe
- Permet d’obtenir des profils de bande plats et uniformes ainsi que des résultats reproductibles Parfait pour déterminer les plages de poids moléculaire de fragments de PCR ou de molécules d’ADN plus grandes Possibilité de faire migrer 5 à 24 échantillons en 15 minutes à 150 V
- Peignes : 6 et 10 puits
- Possibilité de faire migrer 5 à 28 échantillons
- Idéal pour la plupart des applications pédagogiques
- Durable et facile à utiliser—parfait pour les étudiants et les chercheurs qui manipulent de grands volumes
- Peignes : 10 et 14 puits
- Possibilité de faire migrer 8 à 48 échantillons sur un même gel grâce à une plus grande longueur de gel et deux emplacements pour peignes Le plateau à chargement multiple optionnel peut augmenter le nombre maximal d’échantillons à 108 dans un format de pipette multicanaux
- Peignes : 12 et 20 puits
Disponible avec option des raccords de sortie permettant la recirculation des tampons (B1-BP). Nécessite une pompe à recirculation externe.
Chambre principale pour solution tampon, couvercle SuperSafe™ avec câbles d'alimentation électrique, cuve-support de gel transparente aux UV EasyCast avec joint d'étanchéité et deux peignes de 10 & 14 puits réversibles de 1,0/1,5 mm d'épaisseur
Spécification
Marquage CE | |
Owl™ | |
5 à 34 | |
22 x 15 x 9.5 cm (8.63 x 5.88 x 3.75 in) | |
22 cm | |
5,88 po | |
9 cm | |
9.5 cm |
Mini | |
Mini | |
600 ml | |
8.63 po | |
11 cm | |
15 cm | |
3,75 po |