Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes d'électrophorèse sur gel large Owl™ d2
Le système d'électrophorèse sur gel large Thermo Scientific Owl D2 peut traiter 10 à 80 échantillons sur un gel.
923.00€ - 1175.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Marquage CE |
---|---|
Gamme de produits | Owl™ |
Taille de l’échantillon | 10 à 80 |
Volume (métrique) du tampon | 600mL |
Dimensions (L x l x H) | 7.38 x 7.75 x 4 in (19 x 20 x 10 cm) |
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11997475
|
Thermo Scientific™
D2 |
large | N/A | N/A | N/A | |||||
12404607
|
Thermo Scientific™
D2-BP |
Grand format avec ports d’échange de tampon |
1175.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Le système d'électrophorèse sur gel large Thermo Scientific Owl D2 peut traiter 10 à 80 échantillons sur un gel.
- Le gel large permet de charger 15 ou 30 échantillons par ligne avec pipeteur multicanaux
- Modèles disponibles avec ou sans ports d'échange tampon
- Grâce aux filtres spéciaux et à un pipeteur multicanaux, les échantillons peuvent être chargés directement depuis une plaque à 96 puits, par 8 ou 12 à la fois
- Idéal pour le traitement des échantillons PCR ou l'analyse de routine de fragments d'ADN Compact, offrant un gain d'espace sur la paillasse de laboratoire
- Conception de séparation EasyCast™ avec séparateur externe—le plateau de gel est fixé à l'aide d'un joint lui permettant d'être parfaitement installé dans le séparateur et pour une sécurité antifuite sans bande Le placement de l'électrode permet de traiter le gel rapidement sans en compromettre la résolution
Chambre tampon (vol. tampon 600 ml), couvercle SuperSafe™ avec câbles électriques, plateau de gel UVT, séparateur multigel externe, quatre filtres (deux filtres 30 puits et deux filtres 40 puits, 1,5 mm d'épaisseur), et port d'échange tampon (D2-BP uniquement)
Spécification
Marquage CE | |
10 à 80 | |
7.38 x 7.75 x 4 in (19 x 20 x 10 cm) | |
19cm | |
7,75 po | |
20cm | |
4 po | |
150 V |
Owl™ | |
600mL | |
7.38 po | |
14,4 cm | |
6.5 | |
10,2 cm | |
10cm |