Learn More
Thermo Scientific™ Barres de séparation Owl™
Les barres de séparation Thermo Scientific Owl en aluminium de grande qualité obstruent une partie du plateau de gel, permettant ainsi de séparer et de traiter les gels plus courts ou gradients
Marque:  Thermo Scientific™ DAM-20
Code produit. 11590415
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Les barres de séparation Thermo Scientific Owl en aluminium de grande qualité obstruent une partie du plateau de gel, permettant ainsi de séparer et de traiter les gels plus courts ou gradients
  • Scellage de l’agarose par contact, pour éviter de recourir à l’utilisation d’un rouleau
  • Ne se fixe pas au plateau de gel, ce qui permet de verser des gels de n’importe quelle longueur
  • Facile à manipuler et à manœuvrer à l’aide des boutons ou d’une pression du doigt
  • Le réservoir bloque une partie du plateau de gel transparent aux UV (UVT)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Coulée Dam, 20cm ( L )
Owl™
20cm
Système Owl™
Cuves de coulage