Learn More
Thermo Scientific™ Papier de transfert Owl™
Le papier de transfert Thermo Scientific Owl est un papier de transfert de grande qualité idéal pour les applications capillaires et de transfert.
38.55€ - 295.00€
Spécification
Type d’emballage | feuilles |
---|---|
Débit | 35mL/min . |
À utiliser avec (équipement) | Systèmes d’électrotransfert Owl |
Poids | 183g / m² |
Format | Feuille |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12484627
|
Thermo Scientific™
FP-1 |
20cm | 20cm |
62.70€
100 pièces |
Expédition estimée: 24-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12494627
|
Thermo Scientific™
FP-2 |
35cm | 45cm |
167.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 10-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12404637
|
Thermo Scientific™
FP-3 |
46cm | 57cm |
295.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12414637
|
Thermo Scientific™
FP-4 |
10cm | 10cm |
38.55€
100 pièces |
Expédition estimée: 26-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12424637
|
Thermo Scientific™
FP-5 |
18cm | 20cm |
62.70€
100 pièces |
Expédition estimée: 27-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11932985
|
Thermo Scientific™
FP-6 |
9cm | 9cm |
53.10€
100 pièces |
Expédition estimée: 28-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12444637
|
Thermo Scientific™
FP-7 |
12cm | 16cm |
56.50€
100 pièces |
Expédition estimée: 20-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Le papier de transfert Thermo Scientific Owl est un papier de transfert de grande qualité idéal pour les applications capillaires et de transfert.
- Offre une épaisseur suffisante (0,83 mm) pour absorber les quantités adéquates de tampon pour l'électrotransfert semi-sec sans perte de stabilité mécanique
- Pureté élevée, 100 % fibre de coton
- Disponibles en formats minigel prédécoupé et gel grand format
- Débit : 35 ml/m'
- Poids : 183 g/m2
Spécification
feuilles | |
Systèmes d’électrotransfert Owl | |
Feuille | |
Owl™ |
35mL/min . | |
183g / m² | |
100 % fibre de coton |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Papier de transfert Owl™