Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour système réglable Owl™ ADJ3
Le système réglable Owl ADJ3 est le système réglable le plus large, idéal pour le séquençage et les protéines.
16.10€ - 129.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Système d’électrophorèse sur gel réglable ADJ1 Giraffe™ |
---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11520315
|
Thermo Scientific™
ADJ3-65LM |
Dissipateur de chaleur (65 x 35 cm) |
129.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11530315
|
Thermo Scientific™
ADJ3-GK |
Joint d’étanchéité |
16.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11510315
|
Thermo Scientific™
ADJ3-45LM |
Dissipateur de chaleur (45 x 35 cm) |
101.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- La hauteur de la chambre tampon supérieure (CTS) peut être réglée de 20 cm à 80 cm en faisant glisser cette dernière au-dessus ou au-dessous des deux pôles de support. La plaque en verre à encoches ou à décalage du gel monté en sandwich s’appuie contre un joint en silicone sur la CTS pour une bonne étanchéité.
Spécification
Système d’électrophorèse sur gel réglable ADJ1 Giraffe™ |