Learn More
Thermo Scientific™ Système sur gel grand format avec recirculation intégrée Owl™ A5
Obtenez des résultats à haute résolution, uniformes et reproductibles grâce à ces systèmes offrant une recirculation intégrée. Convient parfaitement aux traitements longs, aux jeux d’échantillons multiples ou aux gels pour ARN.
Marque: Thermo Scientific™ A5
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Obtenez des résultats à haute résolution, uniformes et reproductibles avec les systèmes de gel grand format Thermo Scientific™ Owl™ A5. Ces systèmes présentent une recirculation intégrée et conviennent parfaitement pour les traitements longs, les jeux d’échantillons multiples ou les gels pour ARN.
Cuve horizontale midi et maxi• Migration de gels au format microplaque
• Circulation externe de tampon ou Buffer Puffer™
• Cuve en acrylique entièrement soudée
• Construction identique aux cuves Easy Cast
• Les cuves Gator et Millipède possèdent en plus un niveau à bulle intégré et des pieds réglables en hauteur
• Coulage du gel
• Directement dans le support de gel entre 2 plaques de fermeture amovibles. Étanchéité garantie par joint silicone ou avec le support de coulage pour les cuves 12 x 14cm et 23 x 14cm
• Cuve à circulation standard
• 2 embouts permettent le branchement d'une pompe pour circulation du tampon lors de migrations longues
• Evite la formation de gradient de pH
• Cuve à circulation Buffer Puffer
• Circulation du tampon sans pompe, ni tubulure externe, idéal pour préparation d'ARN, en particulier en présence de glyoxal et de DMSO, le complexe ARN-glyoxal se dissociant à pH 8
• Cuve 12 x 14cm: 2 peignes double coté 1,0 et 1,5mm, 12 et 20 puits
• Cuve 23 x 14cm: 4 peignes 1,5mm, 50 puits et support de coulage 27684
• Cuve 20 x 25cm: 3 peignes 1,5mm, 12, 16 et 20 puits
• Cuve 23 x 25cm: 2 peignes 1.5mm, 25 puits et 2 peignes 1,5mm, 50puits
• Gator™
• Inclus complète avec: - couvercle et câbles - support de gel transparent aux UV - 2 plaques de fermeture pour préparation du gel sans ruban adhésif - 1 peigne épaisseur 1,5mm 16 puits - 1 peigne épaisseur 1,5mm 24 puits - 1 peigne
• Epaisseur 1,5mm 36 puits - recirculation du tampon pour homogénéisation sans agitateur ni pompe
Spécification
Marquage CE | |
20 cm x 25 cm | |
Système de gel grand format | |
2 l | |
14,8 po | |
25 cm | |
32,5 cm | |
5,9 in | |
250 V |
Dimensions du gel : 20 x 25 cm ; volume tampon : 2,3 L, L x l x H : 37,5 x 32,5 x 15 cm | |
Owl™ | |
8 à 432 | |
14,8 x 12,8 x 5,9 po (37,5 x 32,5 x 15 cm) | |
37,5 cm | |
12,8 po | |
20 cm | |
15 cm |