Learn More
Thermo Scientific™ Système sur gel grand format Owl™ A2, 2.3 L, 37.5 x 32.5 x 10.5 cm (L x l x H)
Les systèmes sur gel Thermo Scientific Owl A2 à grand format sont parfaits pour les analyses détaillés des ARN/ADN et aux cadences élevées avec des résultats fiables et consistants.
Marque:  Thermo Scientific™ A2
Code produit. 11797105
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Les systèmes sur gel Thermo Scientific Owl A2 à grand format sont parfaits pour les analyses détaillés des ARN/ADN et aux cadences élevées avec des résultats fiables et consistants.
Caractéristiques :
  • Gel pouvant être coulé en différentes longueurs pour faciliter la conservation de l’agarose lorsqu’il faut analyser moins d’échantillons
  • Ports d’échange de tampon intégrés en option pour la recirculation du tampon sur des cycles prolongés
  • Plateau de gel transparent aux UV (UVT) doté de butées avec joint d’étanchéité pour une sécurité antifuite sans rouleau
  • Mise à niveau intégrée pour des gels plats et à épaisseur uniforme
  • Encoches de peigne permettant d’accueillir deux, trois ou quatre jeux d’échantillons de longueur égale sur le même gel
  • Peignes au format micropuits offrant un chargement rapide et sans erreur des échantillons avec un pipeteur multicanaux
  • Possibilité de charger les échantillons directement depuis une plaque à 96 puits, par 8 ou 12 à la fois
Inclut :
  • Chambre pour tampon avec base de mise à niveau à trois points
  • Couvercle Thermo Scientific™ SuperSafe™ sur lequel les câbles d’alimentation sont fixés
  • Plateau de gel transparent aux UV (UVT)
  • Butées avec joint d’étanchéité
  • Trois peignes (16, 24 et 36 puits) d’une épaisseur de 1,5 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Marquage CE
Owl™
8-432
14,8 x 12,8 x 4,1 po (37,5 x 32,5 x 10,5 cm)
37.5cm
12,8 po
20cm
10.5cm
Système complet
grand
2.3L
14,8 po
25cm
32.5cm
4.1 po