Learn More
Thermo Scientific™ Système sur gel grand format Owl™ A2, 2.3 L, 37.5 x 32.5 x 10.5 cm (L x l x H)
Les systèmes sur gel Thermo Scientific Owl A2 à grand format sont parfaits pour les analyses détaillés des ARN/ADN et aux cadences élevées avec des résultats fiables et consistants.
Marque: Thermo Scientific™ A2
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les systèmes sur gel Thermo Scientific Owl A2 à grand format sont parfaits pour les analyses détaillés des ARN/ADN et aux cadences élevées avec des résultats fiables et consistants.
Caractéristiques :
- Gel pouvant être coulé en différentes longueurs pour faciliter la conservation de l’agarose lorsqu’il faut analyser moins d’échantillons
- Ports d’échange de tampon intégrés en option pour la recirculation du tampon sur des cycles prolongés
- Plateau de gel transparent aux UV (UVT) doté de butées avec joint d’étanchéité pour une sécurité antifuite sans rouleau
- Mise à niveau intégrée pour des gels plats et à épaisseur uniforme
- Encoches de peigne permettant d’accueillir deux, trois ou quatre jeux d’échantillons de longueur égale sur le même gel
- Peignes au format micropuits offrant un chargement rapide et sans erreur des échantillons avec un pipeteur multicanaux
- Possibilité de charger les échantillons directement depuis une plaque à 96 puits, par 8 ou 12 à la fois
Inclut :
- Chambre pour tampon avec base de mise à niveau à trois points
- Couvercle Thermo Scientific™ SuperSafe™ sur lequel les câbles d’alimentation sont fixés
- Plateau de gel transparent aux UV (UVT)
- Butées avec joint d’étanchéité
- Trois peignes (16, 24 et 36 puits) d’une épaisseur de 1,5 mm
Spécification
Marquage CE | |
Owl™ | |
8-432 | |
14,8 x 12,8 x 4,1 po (37,5 x 32,5 x 10,5 cm) | |
37.5cm | |
12,8 po | |
20cm | |
10.5cm |
Système complet | |
grand | |
2.3L | |
14,8 po | |
25cm | |
32.5cm | |
4.1 po |