Learn More
Fisherbrand™ Peigne standard pour système d’électrophorèse pour gel grand format A2 et A5
Éliminez la contrainte de l’assemblage des peignes grâce à cet assortiment de peignes monoblocs robustes, à utiliser avec les systèmes d’électrophorèse sur gel grand format Fisherbrand™ A2 et A5.
58.10€ - 59.50€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Systèmes d’électrophorèse sur gel grand format Fisherbrand™ A2et A5 |
---|---|
Type | Peigne |
Code produit | Marque | Description | Nombre de dents | Épaisseur (métrique) des dents | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Nombre de dents | Épaisseur (métrique) des dents | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12413657
|
Fisherbrand™
A2-20C |
Peigne standard | 20 | 1 mm |
59.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12413667
|
Fisherbrand™
A2-RL-18D |
Peigne de chargement rapide | 18 | 1,5 mm |
58.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Éliminez la contrainte de l’assemblage des peignes grâce à cet assortiment de peignes monoblocs robustes sur gel grand format Fisherbrand™ A2 et A5, à utiliser avec les systèmes d’électrophorèse sur gel grand format Owl A2 et A5.
Peignes monoblocs robustes éliminant la contrainte de l’assemblage.Spécification
Systèmes d’électrophorèse sur gel grand format Fisherbrand™ A2et A5 | |
Peigne |