Learn More
Honeywell Safety Products™ Lunettes de sécurité Overspec
Click to view available options
Type de verres : Résistant aux chocs
Description
- Couverture par-dessus les verres, offrant aux travailleurs une protection complète tout en portant leurs propres lunettes de correction.
- Overspec offre une couverture de toute la journée pour une variété de travailleurs et une large gamme de styles de lunettes de correction.
- Les branches pliables conviennent pratiquement à tous les utilisateurs.
- Extrêmement confortables et sûres.
- Les branches sont incurvées vers l’extérieur pour minimiser l’interférence des branches avec les lunettes de correction.
- Branches pliables pour s’adapter au visage, à la taille de tête et à la monture de correction.
- Branche à cliquet (3 positions) pour personnaliser davantage l’ajustement.
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | EC Category PPE 2, Quality Assurance ISO 9001 / 2000, EC Certificate Number C899.1B-D, EC Attestation Number C899.1B-D |
Revêtement de la lentille | Impact-resistant |
Type de produit | Safety glasses |
À utiliser avec (application) | Agriculture, Automotive, Building, Construction, Catering, Fishing, Food, Green Spaces, Laboratory, Logistics, Maintenance, Medical, Pharmaceutical, Service, Transportation and Wood industries. |
Couleur de la monture | Blue, Black |
Nb par paquet | 1 Ea. |
Lens Material | Polycarbonate |
Matériau de la monture | Nylon |