Learn More
Labcon Bouchons Overfit pour tubes de culture
Joint étanche aux liquides et sécurisé pour tubes de culture en plastique et en verre. Disponibles dans des tailles adaptées aux tubes de culture à fond rond de 10 mm, 12 mm, 13 mm et 16 mm.
Marque: Labcon 3403-807-000-9
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conçus pour reboucher facilement les tubes de prélèvement sanguin, les tubes à essai en verre et les tubes de culture en plastique, les bouchons Overfit sont parfaits pour les protocoles nécessitant une centrifugation, une agitation
et une réfrigération. - Proposés dans une variété de couleurs vives, les bouchons Overfit de LABCON constituent l’alternative idéale aux bouchons de parafilm ou autre bouchon coûteux qui sont sujets à l’évaporation.
- Le bouchon intègre une gâchette de pouce pour une ouverture facile et des crêtes verticales pour une bonne préhension
- Sans ATP, RNase/DNase et sans endotoxine (apyrogène)
- Résine USP de classe VI en PP
- Fabriqué aux États-Unis