Learn More
Kartell™ Barreaux d’agitation de forme ovale
Fournissent une agitation efficace des échantillons par manipulation magnétique
Marque: Kartell™ 0068600
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Idéal pour les récipients ou les flacons à fond rond
- Adapté aux denrées alimentaires
- aimant avec revêtement en PTFE
- La forme ovale est idéale pour assurer un mélange homogène dans les béchers à fond rond
Spécification
Idéal pour les récipients/flacons à fond rond | |
35 mm | |
10/boîte |
16 mm | |
Aimant, PTFE | |
Ovale |