Learn More
Kartell™ Barreaux d’agitation de forme ovale
Fournissent une agitation efficace des échantillons par manipulation magnétique
Marque:  Kartell™ 0068300
Code produit. 15865537
  • 90.70€ / 10 pièces
Expédition estimée: 02-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Idéal pour les récipients ou les flacons à fond rond
  • Adapté aux denrées alimentaires
  • aimant avec revêtement en PTFE
  • La forme ovale est idéale pour assurer un mélange homogène dans les béchers à fond rond
Spécification
Spécification
Idéal pour les récipients/flacons à fond rond
10 mm
Aimant, PTFE
Ovale
PTFE
20 mm
10/boîte