Learn More
Solution de tétroxyde d’osmium, Honeywell™ Fluka™
Code produit. 15638330
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
2,5 wt % dans du tert-butanol
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20816-12-0
Formule moléculaire O4Os
Poids moléculaire (g/mol) 254.23
Numéro MDL MFCD00011150
Clé InChI VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme osmium tetroxide, osmium tetraoxide, osmic acid, perosmic oxide, osmic acid anhydride, osmium viii oxide, oso4, perosmic acid anhydride, osmiumtetroxide, osmium oxide, t-4
CID PubChem 30318
Nom IUPAC Tétraoxoosmium
SMILES O=[Os](=O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Osmium Tetroxide Solution
Note relative au nom Contains tert-butyl hydroperoxide as stabilizer
Forme physique Liquid
Quantité 25 mL
Formule linéaire OsO4
Numéro UN UN3286
Point d’éclair 4°C (39.2°F)
Poids de la formule 254.23g/mol
Conditionnement Flacon en verre
Tension de vapeur 6.76psi (55°C), 5.42psi (20°C)
Densité 1.0g/mL at 20°C, 0.811g/mL at 25°C