Learn More
Tétraoxyde d’osmium, Honeywell
Code produit. 15611730 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
1 g
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
Qualité réactif, 99,8%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20816-12-0
Formule moléculaire O4Os
Poids moléculaire (g/mol) 254.23
Numéro MDL MFCD00011150
Clé InChI VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme osmium tetroxide, osmium tetraoxide, osmic acid, perosmic oxide, osmic acid anhydride, osmium viii oxide, oso4, perosmic acid anhydride, osmiumtetroxide, osmium oxide, t-4
CID PubChem 30318
Nom IUPAC Tétraoxoosmium
SMILES O=[Os](=O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Osmium Tetroxide
Quantité 1 g
Formule linéaire OsO4
Numéro UN 2471
Poids de la formule 254.23g/mol
Pourcentage de pureté 99%
Qualité ReagentPlus™
Tension de vapeur 7mmHg (20°C)
Densité Vapor Density: 8.8 (vs air)
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Tétraoxyde d’osmium, Honeywell >