Learn More
Tétroxyde d’osmium, réactif ACS, ≥ 98 %, Honeywell™ Fluka™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 130°C |
Nom chimique ou matériau | Osmium tetroxide |
Point de fusion | 39.5°C to 41°C |
Forme physique | Solid |
Quantité | 1 g |
Formule linéaire | OsO4 |
Numéro UN | UN2471 |
Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water |
Poids de la formule | 254.23g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥98% |