Learn More
Poudre d’osmium, calibre -200, 99,8 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
154.00€ - 562.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-04-2 |
---|---|
Formule moléculaire | Os |
Poids moléculaire (g/mol) | 190.23 |
Numéro MDL | MFCD00011147 |
Clé InChI | SYQBFIAQOQZEGI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ion, metallic, osmium, elemental, unii-2e7m255opy, os4, osmio, hydrido, hydride, atom, powder |
CID PubChem | 23937 |
ChEBI | CHEBI:30687 |
Nom IUPAC | osmium |
SMILES | [Os] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11301809
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012446.03 |
1 g |
154.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11391799
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012446.06 |
5 g |
562.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7440-04-2 | |
190.23 | |
SYQBFIAQOQZEGI-UHFFFAOYSA-N | |
23937 | |
osmium |
Os | |
MFCD00011147 | |
ion, metallic, osmium, elemental, unii-2e7m255opy, os4, osmio, hydrido, hydride, atom, powder | |
CHEBI:30687 | |
[Os] |
Spécification
Osmium powder | |
(Base des métaux) | |
MFCD00011147 | |
ion, metallic, osmium, elemental, unii-2e7m255opy, os4, osmio, hydrido, hydride, atom, powder | |
[Os] | |
190.23 | |
CHEBI:30687 | |
−200 Mesh | |
Poudre |
7440-04-2 | |
Os | |
UN3089 | |
SYQBFIAQOQZEGI-UHFFFAOYSA-N | |
osmium | |
23937 | |
99.8% | |
Strong |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H228
Matière solide inflammable.
P210-P240-P241-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H228-H315-H318-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :4,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :POUDRES MÉTALIQUES, INFLAMMABLES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 231-114-0
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only