Learn More
Osmium, solution étalon de plasma, Specpure™, Os1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
207.03€ - 1233.14€
Identifiants chimiques
Numéro MDL MFCD00011147
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11361449
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
013871.AD
50 mL
207.03€
50mL
11371449
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
013871.AE
100 mL
294.47€
100mL
11490370
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
013871.AP
500 mL
1233.14€
500mL
Description
Description
Osmium, plasma standard solution is used as a standard solution in analytical chemistry and atomic absorption spectroscopy. It is also used as a single-element standard solution for plasma emission spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
MFCD00011147
Spécification
Osmium plasma standard solution
Os 1000μg/mL
UN1789
Miscible with water
(NH4)2OsCl6 in 20% HCl
MFCD00011147
Specpure™
Liquide
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P234-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P390-P501c
H290-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :ACIDE CHLORHYDRIQUE
missing translation for 'einecsNumber' : 231-595-7
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante