Learn More
Osmium, 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals
158.00€ - 540.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-04-2 |
---|---|
Formule moléculaire | Os |
Poids moléculaire (g/mol) | 190.23 |
Numéro MDL | MFCD00011147 |
Clé InChI | SYQBFIAQOQZEGI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ion, metallic, osmium, elemental, unii-2e7m255opy, os4, osmio, hydrido, hydride, atom, powder |
CID PubChem | 23937 |
ChEBI | CHEBI:30687 |
Nom IUPAC | osmium |
SMILES | [Os] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10531844
|
Thermo Scientific Acros
385160010 |
1 g | Flacon en verre |
158.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10045483
|
Thermo Scientific Acros
385160050 |
5 g | Flacon en verre |
540.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-tracesIdentifiants chimiques
7440-04-2 | |
190.23 | |
SYQBFIAQOQZEGI-UHFFFAOYSA-N | |
23937 | |
osmium |
Os | |
MFCD00011147 | |
ion, metallic, osmium, elemental, unii-2e7m255opy, os4, osmio, hydrido, hydride, atom, powder | |
CHEBI:30687 | |
[Os] |
Spécification
Osmium | |
7440-04-2 | |
5027.0°C | |
Os | |
MFCD00011147 | |
ion, metallic, osmium, elemental, unii-2e7m255opy, os4, osmio, hydrido, hydride, atom, powder | |
SYQBFIAQOQZEGI-UHFFFAOYSA-N | |
osmium | |
23937 | |
190.2 | |
Base de métaux à l’état de traces |
Noir | |
3045.0°C | |
99.90% | |
Os | |
15, 6988 | |
Solubility in water: insoluble. | |
[Os] | |
190.23 | |
CHEBI:30687 | |
99.9% | |
Poudre |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Matière solide inflammable.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement:
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
RUO – Research Use Only