Learn More
OSM Rabbit anti-Human, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | OSM |
---|---|
Concentration | 0.27 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16825835
|
Proteintech
27792-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16815835
|
Proteintech
27792-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Oncostatin M is a member of a cytokine family that includes leukemia-inhibitory factor, granulocyte colony-stimulating factor, and interleukin 6. This gene encodes a growth regulator which inhibits the proliferation of a number of tumor cell lines. It regulates cytokine production, including IL-6, G-CSF and GM-CSF from endothelial cells.Spécification
OSM | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Human | |
P13725, Q65Z15 | |
289747, 5008 | |
OSM Fusion Protein Ag27093 | |
Primary | |
-20°C | |
OSM |
0.27 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
oncostatin M, OSM | |
Osm | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |