Learn More
Acide orthophosphorique, + de 85 %, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
Code produit. 12646747
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 l
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Flacon en verre revêtu de plastique
Récipient en plastique
H3O4P, numéro CAS-7664-38-2, acide phosphorique, acido fosforico, acidum phosphoricum, evits, acide o-phosphorique, acide orthophosphorique, phosphorsaeure, sonac, wc-reiniger, blanc, 2,5 L, 158°C, CHEBI:26078, non désigné, NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N, 21°C, 11340, 97.994, flacon en plastique PEHD
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7664-38-2
Formule moléculaire H3O4P
Poids moléculaire (g/mol) 97.994
Numéro MDL 11340
Clé InChI NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
CID PubChem 1004
ChEBI CHEBI:26078
Nom IUPAC acide phosphorique
SMILES OP(=O)(O)O
Spécification
Point d’ébullition 158°C
Nom chimique ou matériau Orthophosphoric Acid
Point de fusion 21°C
pH 2
Forme physique Des mesures
Quantité 25 L
Conditionnement Récipient en plastique
Tension de vapeur 2 hPa at 20°C
Densité Vapor Density: 3.4
compliance-icons
Identifiant produit
  • Acide ortho-phosphorique
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.