Learn More
Orthophosphoric acid ≥85%, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Code produit. 10361411
Click to view available options
Quantité:
1 L
2,5 L
Exceeds ACS Specifications
Identifiants chimiques
CAS 7664-38-2
Formule moléculaire H3O4P
Poids moléculaire (g/mol) 97.99
Numéro MDL MFCD00011340
Clé InChI NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Phosphoric acid
Nom IUPAC acide phosphorique
SMILES OP(O)(O)=O
Spécification
Couleur Max. 10 (APHA)
Point de fusion 28°C
Densité 1,71 - 1,87 g/cm³ (25°C)
Métaux lourds (sous forme de Pb) Max. 0,001 %
Conditionnement Flacon en plastique
Substances réductrices Test réussi
Plage de pourcentage du dosage min. 85.0%
Quantité 2,5 L
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P405-Garder sous clef.