Learn More
240 mV à 25°C ORP Test Solutions, Hanna Instruments™
Solution de test rH de qualité fabriquée à partir de produits chimiques de qualité réactif et utilisée pour tester les électrodes rH de platine et d'or
64.83€ - 81.78€
Spécification
Odeur | Odorless |
---|---|
Forme physique | Liquide |
Concentration | 240mV |
Couleur | Jaune |
pH | 7 |
Solubilité | Soluble |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10572055
|
Hanna Instruments
HI7021M |
230 mL |
64.83€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11524317
|
Hanna Instruments
HI7021L |
500 mL |
81.78€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Solution de test rH de qualité fabriquée à partir de produits chimiques de qualité réactif et utilisée pour tester les électrodes rH de platine et d'or
- Conçue pour l’analyse des performances des électrodes rH
- Préparée avec des produits chimiques de qualité réactif
- Permet un contrôle rapide de votre électrode rH
- Flacon étanche à l'air avec joint inviolable pour garantir la qualité
Spécification
Odorless | |
240mV | |
7 |
Liquide | |
Jaune | |
Soluble |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
240 mV à 25°C ORP Test Solutions, Hanna Instruments™