Learn More
Solution de test rH200, à 275 mV, Thermo Scientific Chemicals
67.94€ - 92.56€
Spécification
Nom chimique ou matériau | ORP test solution |
---|---|
Conditionnement | Flacon en verre plastifié |
Numéro MDL | MFCD01867801 |
Forme physique | Liquide |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15451787
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042131.AK |
250 mL |
67.94€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15461787
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042131.AP |
500 mL |
92.56€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Test solution for ORP electrodes
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
ORP test solution | |
Flacon en verre plastifié | |
MFCD01867801 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only