Learn More
Fisherbrand™ Électrodes ORP
Électrode de pH d’électrolyte solide et fiable, ne nécessite pas d’entretien, pour des mesures jusqu’à 110°C, idéale pour les applications industrielles.
Marque:  Fisherbrand™ BP935-DSP-B120
Code produit. 11745618
  • 177.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Électrode de pH d’électrolyte solide ne nécessitant pas d’entretien pour une mesure jusqu’à 110°C et 10 bar
  • Autoclavable jusqu’à 121°C
  • Longueur 12 ou 22,5 cm
  • Filetage externe PG 13,5 pour montage en ligne
  • Idéale pour les applications industrielles
Spécification
Spécification
Électrode rH