Learn More
Tampon ORP +475 mV, Hamilton™
Click to view available options
Quantité:
250 mL
Spécification
Spécification
Couleur | Jaune |
pH | 1.1 |
Forme physique | Liquide |
Quantité | 250 mL |
Type de solution | Tampon |
Formule | 2 % de bis(sulfate)-6-hydrate ferreux de diammonium, 0,5 % d’acide chlorhydrique |
Odeur | Odorless |
Informations sur la solubilité | Soluble dans l’eau |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Attention
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
- MIXTURE LIST-Contient: diammonium iron bis(sulphate)-6-hydrate,hydrochloric acid