Learn More
Thermo Scientific™ Multimètre de paillasse pH / ISE Orion™ Versa Star Pro™
Bénéficiez de performances élevées et d’une flexibilité optimale grâce à l’instrument de mesure Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star doté d’un module de pH / ISE pour la mesure du pH, de la concentration ionique et de la température
Marque: Thermo Scientific™ VSTAR40B2
2717.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Description
Bénéficiez d’une haute précision, de performances élevées et d’une flexibilité optimale grâce à l’instrument de mesure de paillasse Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star Pro™ doté d’un module de pH / ISE. Relevez vos défis d’applications les plus difficiles pour la mesure du pH, de la concentration ionique, des mV, du rH et de la température. Visualisez facilement les mesures sur le superbe écran couleur et personnalisez les quatre canaux de mesure à l’aide de modules interchangeables. Effectuez jusqu’à six points d’étalonnage du pH et des ISE, enregistrez jusqu’à 2000 ensembles de points de données avec horodatage et transférez les journaux d’étalonnage et de données vers une imprimante ou un ordinateur via une connexion USB ou RS232. Sélectionnez les systèmes avec un ou deux modules de pH / ISE.
- L’indicateur de stabilité des mesures à l’écran vous indique exactement le moment où vos mesures sont prêtes
- Les modes de mesure sélectionnables comprennent Auto-Read (Lecture automatique) pour maintenir une lecture stable, Continuous (Continu) pour indiquer l’évolution des résultats, Timed (Temporisé) pour enregistrer les données à des intervalles spécifiques et Single Shot (Prise unique) pour effectuer une mesure après un temps d’attente spécifique
- Des alarmes sonores vous informent automatiquement lorsqu’une valeur de compensation, une valeur de limite haute/basse et un intervalle de temps d’étalonnage sont atteints
- Accédez à, mettez à jour et modifiez facilement vos paramètres de mesure préférés à l’aide de 10 méthodes protégées par mot de passe pour chaque canal
- Mélangez uniformément des solutions en utilisant jusqu’à deux sondes d’agitateur contrôlées par l’instrument de mesure, faciles à positionner et rinçables rapidement entre les échantillons
- Le journal de données recueille et horodate jusqu’à 2000 ensembles de mesures avec l’ID de l’électrode, l’ID de l’échantillon et l’ID du compte en option
- Le journal d’étalonnage mémorise les 30 étalonnages par paramètre les plus récents avec un graphique consultable des étalonnages du pH et ISE multipoints
- Garantissez l’intégrité des mesures en visualisant le journal d’étalonnage actif tout en effectuant des mesures
- La mémoire non volatile de l’instrument conserve les données et les paramètres, même en cas de coupure de courant
- L’instrument de mesure facilite les transferts de données vers un ordinateur via une connexion USB ou RS232
- Le boîtier de classe IP54 est résistant à la poussière et aux éclaboussures et peut être monté au mur si l’espace sur table est limité
- Les instruments de mesure sont certifiés CE, TUV 3-en-1 et FCC classe A
- Garantie de 3 ans pour le remplacement
- Mesurez le pH, la concentration ionique, les mV, les mV relatifs ou le rH avec la température
- Effectuez un étalonnage du pH jusqu’à 6 points à l’aide de la reconnaissance automatique de tampons des groupes de tampons NIST, DIN ou définis par l’utilisateur avec la possibilité de saisir manuellement des valeurs tampon personnalisées
- Effectuez un étalonnage ISE (électrode sélective d’ions) jusqu’à 6 points avec des unités sélectionnables de ppm, M, mg/l, %, ppb ou aucune
- Les techniques incrémentales comprennent l’ajout et la soustraction connue unique, l’ajout et la soustraction connue double, l’ajout et la soustraction d’analyte simple
- Les fonctions ISE avancées comprennent la correction automatique de blanc non linéaire sélectionnable, la stabilité de la plage de faible concentration et l’identification ID des électrodes avec vérification de l’étalonnage
- Sélectionnez l’instrument de mesure VSTAR40B ou le kit VSTAR40B2 avec deux modules de pH / ISE afin de mesurer plusieurs échantillons simultanément
Fonction d’accès au système
Les instruments de mesure Orion Versa Star Pro offrent une fonction d’accès au système conçue pour garantir l’intégrité des données en empêchant tout accès non désiré aux diverses fonctions de l’instrument, y compris le réglage de la date et de l’heure, le journal des données et le journal des étalonnages. La fonction d’accès au système peut facilement être activée ou désactivée alors que les besoins de votre laboratoire changent, pour une flexibilité optimale en cours de fonctionnement et une grande facilité d’utilisation. Lorsque la fonction d’accès au système est activée, elle permet d’affecter un administrateur système et jusqu’à 10 comptes utilisateur avec un accès personnalisable aux paramètres de l’instrument, aux paramètres de mesure, aux étalonnages et aux journaux. Utilisez la protection par mot de passe pour sécuriser certaines fonctions de l’appareil de mesure, tout en en laissant d’autres accessibles à tous les utilisateurs. La fonction d’accès au système vous permet de personnaliser l’accès à l’instrument de mesure pour répondre à vos besoins en matière de sécurité et de communication des données spécifiques.
Spécification
Adaptateur d’alimentation universel 50-60 Hz, 100-240 VAC (n° de catalogue STARA-PWR) | |
± 0,2 mV ou ± 0,05 % de la mesure, la valeur la plus élevée prévalant | |
±0,002 | |
Alarme de point de consigne, alarme de limite haute / basse, alarme d’étalonnage | |
pH avec option de modification de l’étalonnage, concentration ionique (ISE) avec option de modification de l’étalonnage, mV relatif | |
1 à 6 | |
CE, TUV 3-1, FCC classe A | |
2000 avec horodatage | |
4, personnalisables avec des modules | |
IP 54 | |
±2000,0 mV | |
0,0001 minimum, 1 à 4 chiffres significatifs (sélectionnables par l’utilisateur) | |
-5,0°C à +105,0°C | |
Deux BNC (électrode de pH, rH ou sélectives d’ions), deux broches (électrode de référence), deux MiniDIN 8 broches (sonde de température ATC), deux entrées d’agitateur (sonde d’agitation) | |
Numérique avec touches de fonction spécifiques aux menus et touches de défilement / raccourcis à double fonction | |
Mémorisation automatique des données avec modes de mesure Lecture automatique, Temporisé et Ponctuel ; mémorisation manuelle des données avec | |
10 par canal | |
Adaptateur secteur universel (inclus) | |
0,0001 à 19990 avec des unités sélectionnables de ppm, masse molaire, mg/l, %, ppb ou sans unité | |
± 2000,0 mV | |
0,1 mV | |
± 0,1°C | |
5°C à 45°C (température ambiante) | |
22,0°F à 221,0°F | |
Manuel ou automatique avec sonde de température ATC | |
28 cm x 24 cm x 10 cm (11 in x 9,5 in x 3,9 in), ajouter ≤ 2 cm (0,8 in) de longueur et de hauteur pour les modules | |
1,2 kg, ajouter 0,2 kg pour chaque module |
USB (2), RS-232 | |
± 0,2 mV ou ± 0,05 % de la mesure, la valeur la plus élevée prévalant | |
Pente segmentée (point à point), correction automatique de blanc non linéaire sélectionnable, stabilité de la plage faible concentration | |
Oui | |
Mode mV relatif (RmV) 1 point, mode rH 1 point | |
1 à 6 | |
Transférez un point de données unique, une plage de points de données ou tous les points de données vers l’imprimante ou l’ordinateur | |
pH-mètre de paillasse Orion Versa Star Pro avec deux modules pH/ISE/mV, électrode de pH ROSS Ultra pour corps en verre, sonde ATC, sonde d’agitateur, solutions et deux supports | |
Écran graphique LCD couleur avec options configurables par l’utilisateur | |
pH, mV, mV relatif (RmV), rH ou concentration ionique (ISE) avec température, mV, Relative mV, ORP, Ion Concentration (ISE) with Temperature | |
pH -2,000 à 20,000 | |
0,1, 0,01, 0,001 pH | |
Appareil de mesure Versa Star Pro, deux modules pH/ISE VSTAR-ISE, électrode de pH 8102BNUWP ROSS Ultra corps en verre, sonde ATC en acier inoxydable 927007MD Orion, 096019 sonde d’agitation Orion Star, 810199 tampon de pH ROSS et kit de solution, support d’électrode, adaptateur secteur universel, CD de documentation, guide de démarrage rapide imprimé, câble d’interface d’ordinateur et certificat de test de l’appareil de mesure. | |
pH de 7,000 (réglable), ISE de 1,000 (réglable) | |
Anglais, espagnol, français, italien, allemand, chinois, portugais et coréen | |
La mémoire non volatile conserve le journal de données, le journal d’étalonnage et les paramètres de l’instrument de mesure | |
Entrée CC : 9 VCC, 1 A | |
Électrode de pH, électrode de rH, électrode sélective d’ions (ISE), électrode demi-cellule de référence, sonde de température ATC, sonde d’agitation | |
± 2000,0 mV | |
5 à 85 %, sans condensation | |
Paramètre rapide, moyen, lent ou Smart Stability sélectionnable ; paramètre Smart Averaging désactivé ou automatique sélectionnable | |
41°F à 113°F (température ambiante) | |
Étalonnage de température en 1 point | |
0,1°C (0,1°F) | |
Garantie de 3 ans pour l’appareil de mesure et le module | |
2,5 lb, ajouter 0,5 lb pour chaque module |