Learn More
Thermo Scientific™ Cellules de conductivité Orion™ à deux électrodes, verre / platine, platinées, Mini-DIN, 10 μS/cm à 2000 mS/cm
Utilisez ces cellules de conductivité à deux électrodes polyvalentes, disponibles dans une grande variété de matériaux et pour toute une plage de mesure, pour des applications en laboratoire ou sur le terrain.
Marque: Thermo Scientific™ 011010
438.60 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Description
Utilisez les cellules de conductivité à deux électrodes polyvalentes Thermo Scientific™ Orion™, disponibles dans une grande variété de matériaux et pour toute une plage de mesure, pour des applications en laboratoire ou sur le terrain.
Les cellules de conductivité à 2 électrodes 011010A et 011010 sont en verre/platine, ont une constante de cellule nominale de 1,0 cm-1 et sont destinées à une utilisation en laboratoire ; la plage de mesure est comprise entre 1 μS/cm et 200 mS/cm.
Les cellules de conductivité à 2 électrodes 011020A, 011020 et 9902BN sont en verre/platine, ont une constante de cellule nominale de 0,1 cm-1 et sont destinées à une utilisation en laboratoire et à l’eau ultra-pure ; la plage de mesures est comprise entre 0,1 μS/cm et 100 μS/cm.
Les cellules de conductivité à 2 électrodes 011050MD, 011050A et 011050 sont en époxy/platine, ont une constante de cellule nominale de 1,0 cm-1 et sont destinées à une utilisation sur le terrain ou en laboratoire ; la plage de mesure est comprise entre 1 μS/cm et 200 mS/cm.
Les cellules de conductivité à 2 électrodes 011050MD et 011510sont en époxy/graphite, ont une constante de cellule nominale de 1,0 cm-1 et sont destinées à une utilisation sur le terrain ou en laboratoire ; la plage de mesure est comprise entre 10 μS/cm et 200 mS/cm.
Les cellules de conductivité à 2 électrodes 013016MD, 013016A et 013016D sont en acier (V4A), ont une constante de cellule nominale de 0,1 cm-1 et sont destinées à une utilisation en laboratoire et à l’eau ultra-pure ; la plage de mesure est comprise entre 0,01 μS/cm et 300 μS/cm.
Les cellules de conductivité à 2 électrodes 018020MD sont en verre/platine, ont une constante de cellule nominale de 10 cm-1 et sont destinées aux solutions fortement concentrées en électrolytes ; la plage de mesure est comprise entre 10 μS/cm et 2 000 mS/cm.
Recommandé dans les cas suivants :
Destinées à une utilisation en laboratoire et sur le terrain
Spécification
1 cm^-1 | |
Instruments de mesure 150Aplus, 145Aplus, 125Aplus, 115Aplus, 105Aplus | |
Sonde de conductivité à 2 cellules résistante aux produits chimiques Orion | |
1µS/cm à 200mS/cm |
Câble : 8 DIN broches | |
Cellules de conductivité à 2 électrodes | |
Verre / platine, platiné |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.