Learn More
Thermo Scientific™ Kit de test d’alcalinité totale Orion™
Gagnez du temps en éliminant l’installation d’équipement supplémentaire, les titrations et les calculs grâce à ce kit de test d’alcalinité totale permettant une mesure directe en deux étapes.
111.56€ - 274.37€
Spécification
Couleur Transparent
Format Liquide
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Type Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Type Prix Quantité et disponibilité  
10140971
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
700010
475 ml Kit de test d'alcalinité totale
274.37€
1 pièce
Expédition estimée: 25-11-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11787767
Afficher les documents Promotion Details
Thermo Scientific™
700011-WA
4 x 475 ml Kit de test d'alcalinité totale
241.20€
4 pièces
Expédition estimée: 25-11-2024
pour voir le stock disponible 
Add to basket
11752747
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Thermo Scientific™
700012
475 ml Étalon d’alcalinité/recharge de contrôle pour kit d’analyse d’alcalinité totale
111.56€
1 pièce
Description
Description
Gagnez du temps en éliminant l’installation d’équipement supplémentaire, les titrations et les calculs. Le kit de test d’alcalinité totale Thermo Scientific™ Orion™ permet la mesure directe, en deux étapes, de l’alcalinité totale et du pH en utilisant une électrode de pH.
Caractéristiques :
  • Lecture directe de l’alcalinité totale de 0 à 200 ppm sous forme de CaCO3, à partir du tableau de conversion de pH fourni
  • Absence d’interférence de la couleur ou de la turbidité
Comprend :
  • Un flacon de 475 ml (1 pinte) de réactif à l’alcalinité (700011)
  • Un flacon de 475 ml (1 pinte) d’étalon / contrôle d’alcalinité (700012)
  • Tableau de conversion de l’alcalinité totale
  • Procédure d’application No. 517 : Alcalinité totale des eaux naturelles
Remarque :
La référence du produit ci-dessous a été modifiée suite à une mise à jour récente du système.
Ancienne référence : 700011
Nouvelle référence : 700011-WA
Veuillez utiliser la nouvelle référence lors d’une commande ou d’une demande de devis. Les nouvelle et ancienne références sont interchangeables dans les dossiers Certificat d’analyse et Fiche de données de sécurité (MSDS).
Specifications
Specifications
Transparent
Liquide
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.