Learn More
Thermo Scientific™ Multimètre portatif pour pH/oxygène dissous Orion Star™ A326
Mesurez le pH, l’oxygène dissous et la température avec précision grâce au multimètre portable pour pH / OD / RDO Thermo Scientific™ Orion™ Star A326 pour des performances élevées lors de tests complexes sur le terrain
1336.65€ - 2311.50€
Spécification
Sorties | USB, RS232 |
---|---|
Adaptateur secteur | Adaptateur d’alimentation universel 50-60 Hz, 100-240 VCA (vendu séparément, n° de catalogue 1010003) |
Précision (baromètre) | ± 6 mmHg |
Précision (mV) | ± 0,2 mV ou ± 0,05 %, selon la valeur la plus élevée |
Précision (pH) | ± 0,002 |
Code produit | Marque | Description | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11691479
![]() |
Thermo Scientific™
STARA3260 |
Instrument de mesure portatif de pH/ODR/OD Orion Star A326 | Appareil de mesure pH/RDO/OD Star A326, 4 piles AA, CD de documentation, guide de démarrage rapide imprimé, câble d’interface d’ordinateur et certificat de test de l’instrument de mesure. |
1336.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11601489
![]() |
Thermo Scientific™
STARA3265 |
Kit d’instrument de mesure portatif de pH/ODR/OD Orion Star A326 avec électrode de pH / ATC à gel à faible entretien ROSS Ultra Triode, capteur d’OD optique d’ODR solutions, boîtier de protection et mallette de transport | Appareil de mesure de pH/RDO/OD Star A326 avec piles ; sonde pH/ATC corps époxy 8107UWMMD ROSS Triode remplie de gel avec câble de 3 mètres ; sonde OD optique 087010MD RDO avec câble de 3 mètres ; 910410 sachets de tampon de pH 4,01 ; 910710 sachets de tampon de pH 7,00 ; 911010 sachets de tampon pH 10,01; 810001 solution de stockage d’électrodes Orion ROSS ; 01100710 sachets d’étalon de conductivité Orion 1413 μS ; 911110 sachets de solution de rinçage ; blindage de protection avec porte-électrodes ; mallette de transport rigide ; piles AA (installées) |
2311.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Bénéficiez d’une grande précision et de performances exceptionnelles partout où vous en avez besoin grâce à l’instrument de mesure multiparamètre portatif pour pH/oxygène dissous Thermo Scientific™ Orion Star™ A326. Cet instrument de mesure est conçu pour une large gamme de tests de pH, mV, rH, oxygène dissous et température et d’applications sur le terrain. Évaluez les échantillons dans des endroits les plus difficiles à l’aide de cet instrument de mesure étanche doté d’un boîtier classé IP67. Utilisez les deux canaux de l’instrument pour mesurer simultanément le pH et l’oxygène dissous ou visualisez chaque canal séparément. Enregistrez jusqu’à 5000 ensembles de points de données avec horodatage et transférez facilement des journaux d’étalonnage et de données vers une imprimante ou un ordinateur via une connexion USB ou RS232.
Effectuez vos mesures à la source grâce à notre gamme supérieure d’instruments de mesure portables. L’instrument de mesure portable pour pH / RDO / OD Thermo Scientific Orion Star A326 offre un écran riche en informations et un fonctionnement simple. Cet appareil de mesure portable robuste et étanche est prêt à affronter les éléments avec vous. Les instruments de mesure portables pour pH / RDO / OD Orion Star A326 sont conçus pour être fiables et faciles à utiliser sur le terrain et pour offrir des fonctionnalités et des fonctions avancées, notamment un journal de 5 000 points de données avec des options d’identifiant de l’échantillon et d’identifiant de l’utilisateur, des alarmes d’étalonnage et de limite supérieure / inférieure ainsi que des méthodes de mesure protégées par mot de passe.
- Un grand confort d’utilisation associé aux avantages d’un pH-mètre et d’un instrument de mesure de l’oxygène dissous dans un système simple à utiliser
- Mesurez le pH, les mV, les mV relatifs ou le rH avec la température sur un seul canal et mesurez l’oxygène dissous en pourcentage de saturation ou en mg/l avec la température à l’aide de sondes OD optiques RDO ou de sondes OD polarographiques sur le deuxième canal
- Affichez facilement des mesures individuelles sur un affichage plein écran et basculez rapidement vers un écran divisé pour visualiser plusieurs mesures simultanément
- Effectuez jusqu’à cinq points d’étalonnage du pH à l’aide de la reconnaissance automatique de tampon des groupes de tampons NIST ou DIN avec la possibilité de saisir manuellement des valeurs de tampon personnalisées et une option de modification de l’étalonnage permettant de corriger des points individuels sans devoir procéder à un réétalonnage complet
- Effectuez l’étalonnage de l’oxygène dissous à l’aide d’options d’air saturé en eau, d’eau saturée en air, de valeur personnalisée (titration de Winkler) et de point zéro
- Compensez automatiquement les mesures de l’oxygène dissous à l’aide de la température ATC, de la saisie manuelle de la salinité et d’un baromètre intégré pour des mesures de la pression barométrique
- Un affichage graphique rétroéclairé informatif et facile à lire avec des instructions à l’écran claires simplifie le fonctionnement
- Capturez vos mesures importantes grâce à l’indicateur de stabilité des mesures et de modes de lecture sélectionnables : Auto-Read (Lecture automatique) maintient une lecture stable, Continuous (Continu) indique l’évolution des résultats avec une option de maintien et Timed (Temporisé) enregistre les données à des intervalles spécifiques
- Le journal de données à horodatage recueille et enregistre jusqu’à 5 000 ensembles de mesures avec l’identifiant de l’échantillon et l’identifiant de l’utilisateur en option
- Le journal d’étalonnage mémorise les dix étalonnages les plus récents
- La mémoire non volatile de l’instrument de mesure garantit la protection de vos données et de vos paramètres, même lors d’une coupure de courant
- Le logiciel Orion Star Com facilite les transferts de données vers un ordinateur via une connexion USB ou RS232
- Options d’alimentation flexibles avec piles AA ou adaptateur secteur universel en option
- Le boîtier classé IP67 est étanche pour un fonctionnement fiable sur le terrain
- Les kits d’instruments de mesure comprennent une mallette de transport rigide et un blindage de protection de l’instrument avec des supports d’électrodes, une sangle de poignet / ceinture ajustable et un support d’instrument intégré
- Les instruments de mesure sont certifiés CE, TUV 3-en-1 et FCC classe A et sont accompagnés d’une garantie de 3 ans par échange
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne :
Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Spécification
USB, RS232 | |
± 6 mmHg | |
± 0,002 | |
± 0,1 mg / L jusqu’à 8 mg / L, ± 0,2 mg / L de 8 à 20 mg / L, ± 10 % de la mesure jusqu’à 50 mg / L | |
Oui, sélectionnable | |
800 heures | |
pH avec option de modification de l’étalonnage, mV relatif (RmV), rH, oxygène dissous et température | |
Mode mV relatif (RmV) 1 point, mode rH 1 point | |
CE, TUV 3-1, FCC classe A | |
5000 avec horodatage | |
Écran graphique LCD rétroéclairé | |
pH, mV, mV relatif (RmV) ou rH avec température ; oxygène dissous en % de saturation ou mg/l avec tem, mV, Relative mV, ORP with Temperature, Dissolved Oxygen (% Saturation), Dissolved Oxygen (mg/L with Temperature) | |
±2000,0 mV | |
0,1, 0,01, 0,001 pH | |
BNC (électrode de pH ou rH), broche (électrode de référence), MiniDIN 8 broches (sonde de température ATC), MiniDIN 9 broches (capteur d’OD polarographique ou d’ODR optique avec température intégrée) | |
Complet avec touches de fonction spécifiques aux menus et touches de défilement/raccourcis à double fonction | |
Mémorisation automatique des données avec modes de mesure Lecture automatique et Temporisé ; mémorisation manuelle des données avec mode Continu | |
10 par canal avec protection par mot de passe | |
Saturation de 0,0 à 600,0 % | |
0,1, saturation de 1 % | |
±2 % de saturation ou ±2 % de la mesure, la valeur la plus élevée prévalant | |
4 piles AA (incluses) ou adaptateur secteur universel (vendu séparément) | |
1 mmHg | |
0,00 à 90,00 mg/l | |
± 2000,0 mV | |
0,1 mV | |
0,01, 0,1 mg/L | |
Paramètre rapide, moyen, lent ou Smart Stability sélectionnable ; paramètre Smart Averaging désactivé ou automatique sélectionnable | |
41°F à 113°F (température ambiante) | |
Étalonnage de température en 1 point | |
0,1°C, 0,1°F | |
Garantie de 3 ans pour les instruments de mesure | |
1,2 lb |
Adaptateur d’alimentation universel 50-60 Hz, 100-240 VCA (vendu séparément, n° de catalogue 1010003) | |
± 0,2 mV ou ± 0,05 %, selon la valeur la plus élevée | |
± 0,2 mg/L ou ± 2 % de la mesure, selon la valeur la plus élevée | |
Alarme de limite haute/basse, alarme d’étalonnage | |
400 à 850 mmHg, automatique à l’aide du baromètre intégré ou d’une saisie manuelle | |
Quatre piles AA (incluses) | |
Air saturé en eau, eau saturée en air, manuel (titration de Winkler), point zéro | |
1 à 5 | |
Transférez un point de données unique, une plage de points de données ou tous les points de données vers l’imprimante ou l’ordinateur | |
2 | |
IP 67 | |
Saturation de 0,0 à 600,0 % | |
-2,000 à 20,000 | |
-5,0°C à +105,0°C | |
pH 7,000 | |
Anglais, espagnol, français, italien, allemand et chinois ; portugais et coréen disponibles avec la mise à jour logicielle | |
La mémoire non volatile conserve le journal de données, le journal d’étalonnage et les paramètres de l’instrument de mesure | |
Instrument de mesure portatif de pH/mV/RmV/rH/ODR optique/oxygène dissous/température Orion Star A326 | |
±2 % de saturation ≤ 200 % de saturation, ±10 % de saturation > 200 % de saturation | |
Saturation de 0,0 à 500,0 % | |
0,1, 1 % de saturation | |
400 à 850 mmHg | |
± 2000,0 mV | |
0,00 à 50,00 mg/l | |
5 à 85 % sans condensation | |
0,01, 0,1 mg/L | |
0,0 à 45,0 ppt, correction automatique via la saisie manuelle de la salinité de l’échantillon | |
± 0,1°C | |
5 à 45°C (température ambiante) | |
22,0°F à 221,0° F | |
Manuel ou automatique avec sonde de température ATC | |
24°cm x 10°cm x 6,5°cm (9,5°in x 3,9°in x 2,6°in.) | |
0,5 kg |