Learn More
Thermo Scientific™ Multimètre portatif pour pH /conductivité Orion Star™ A325
Mesurez le pH, la conductivité et la température avec précision grâce à l’instrument de mesure portable pour pH / conductivité Thermo Scientific™ Orion™ Star A325 pour des performances élevées lors de tests complexes sur le terrain
1190.00€ - 1770.00€
Spécification
Sorties | USB, RS232 |
---|---|
Adaptateur secteur | Adaptateur d’alimentation universel 50-60 Hz, 100-240 VCA (vendu séparément, n° de catalogue 1010003) |
Précision (conductivité) | 0,5 % de la lecture ±1 chiffre > 3 μS ; 0,5 % de la lecture ±0,01 μS ≤ 3 μS |
Précision (mV) | ± 0,2 mV ou ± 0,05 %, selon la valeur la plus élevée |
Précision (pH) | ± 0,002 |
Code produit | Marque | Description | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11671479
|
Thermo Scientific™
STARA3250 |
Instrument de mesure portatif de pH/conductivité Orion Star A325 | pH-mètre/conductimètre Star A325, 4 piles AA, CD de documentation, guide de démarrage rapide imprimé, câble d’interface pour l’ordinateur et certificat de test de l’instrument de mesure. |
1190.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11681479
|
Thermo Scientific™
STARA3255 |
Kit d’instrument de mesure portatif de pH/conductivité Orion Star A325 avec électrode de pH / ATC à gel à faible entretien ROSS Ultra Triode, capteur de conductivité à 4 cellules DuraProbe, solutions, boîtier de protection et mallette de transport | Instrument portatif de mesure de pH/conductivité Orion STAR A325 ; électrode de pH/ATC remplie de gel 8107UWMMD Orion ROSS Triode avec câble de 3 m ; cellule de conductivité 013010MD Orion DuraProbe avec câble de 3 m ; 910410 sachets de tampon pH 4,01, boîte de 10 ; 910710sachets de tampon pH 7,00, boîte de 10 ; 911010 sachets de tampon pH 10,01, boîte de 10, 01100710 étalon de conductivité, 1413 uS ; 911110 solution de rinçage, boîte de 10 ; blindage de protection avec porte-électrodes ; mallette de transport rigide et batteries |
1770.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Bénéficiez d’une grande précision et de performances optimales partout où vous en avez besoin grâce à l’instrument de mesure portable pour pH / conductivité Thermo Scientific™ Orion™ Star A325, conçu pour une large gamme de tests du pH, des mV, du rH, de la conductivité, des matières solides dissoutes totales (TDS), de la salinité, de la résistivité et de la température ainsi que pour des applications sur le terrain. Évaluez des échantillons dans les endroits les plus exigeants en utilisant cet appareil de mesure étanche doté d’un boîtier IP67. Utilisez les deux canaux pour mesurer simultanément le pH et la conductivité ou visualisez chaque canal séparément. Consignez jusqu’à 5000 ensembles de points de données avec horodatage et journaux vers une imprimante ou un ordinateur.
- Un grand confort d’utilisation associé aux avantages d’un pH-mètre et d’un conductimètre dans un système simple à utiliser
- Mesurez le pH, les mV, les mV relatifs ou le rH avec la température sur un seul canal et mesurez la conductivité, les TDS, la salinité ou la résistivité avec la température sur le deuxième canal
- Affichez facilement des mesures individuelles sur un affichage plein écran et basculez rapidement vers un écran divisé pour visualiser plusieurs mesures simultanément
- Effectuez jusqu’à cinq points d’étalonnage du pH à l’aide de la reconnaissance automatique de tampons des groupes de tampons NIST ou DIN avec la possibilité de saisir manuellement des valeurs de tampon personnalisées
- Effectuez jusqu’à cinq points d’étalonnage de la conductivité
- Option de modification de l’étalonnage qui permet de corriger des points individuels sans devoir procéder à un réétalonnage complet
- Les valeurs de conductivité à plage automatique offrent des mesures homogènes sur l’ensemble de la plage de mesures sans avoir besoin de réétalonner
- Utilisez une compensation thermique linéaire, non linéaire EP (USP) ou désactivée de la conductivité avec des températures de référence de 5, 10, 15, 20 ou 25 °C
- Un affichage graphique rétroéclairé informatif et facile à lire avec des instructions à l’écran claires simplifie le fonctionnement
- Capturez vos mesures importantes grâce à l’indicateur de stabilité des mesures et de modes de lecture sélectionnables : Auto-Read (Lecture automatique) maintient une lecture stable, Continuous (Continu) indique l’évolution des résultats avec une option de maintien et Timed (Temporisé) enregistre les données à des intervalles spécifiques
- Le journal de données à horodatage recueille et enregistre jusqu’à 5 000 ensembles de mesures avec l’identifiant de l’échantillon et l’identifiant de l’utilisateur en option
- Le journal d’étalonnage mémorise les dix étalonnages les plus récents
- La mémoire non volatile de l’instrument de mesure garantit la protection de vos données et de vos paramètres, même lors d’une coupure de courant
- Le logiciel Orion Star Com facilite les transferts de données vers un ordinateur via une connexion USB ou RS232
- Options d’alimentation flexibles avec piles AA ou adaptateur secteur universel en option
- Le boîtier classé IP67 est étanche pour un fonctionnement fiable sur le terrain
- Les kits d’instruments de mesure comprennent une mallette de transport rigide et un blindage de protection de l’instrument avec des supports d’électrodes, une sangle de poignet / ceinture ajustable et un support d’instrument intégré
- Les instruments de mesure sont certifiés CE, TUV 3-en-1 et FCC classe A et sont accompagnés d’une garantie de 3 ans par échange
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Spécification
USB, RS232 | |
0,5 % de la lecture ±1 chiffre > 3 μS ; 0,5 % de la lecture ±0,01 μS ≤ 3 μS | |
± 0,002 | |
0,5 % de la mesure ±1 chiffre | |
Alarme de limite haute/basse, alarme d’étalonnage | |
800 heures | |
pH avec option de modification de l’étalonnage, mV relatif (RmV), rH, conductivité avec option de modification de l’étalonnage | |
Jusqu’à 5 | |
0,001 à 199,9 cm-1 | |
Transférez un point de données unique, une plage de points de données ou tous les points de données vers l’imprimante ou l’ordinateur | |
2 | |
IP 67 | |
0,001 μS/cm à 3000 mS/cm | |
-2,000 à 20,000 | |
0,06 à 80,00 psu, 0,05 à 42,00 ppt | |
0,1, 0,01, 0,001 pH | |
BNC (électrode de pH ou rH), broche (électrode de référence), MiniDIN 8 broches (capteur de conductivité avec sonde de température ATC ou de température intégrée) | |
Complet avec touches de fonction spécifiques aux menus et touches de défilement/raccourcis à double fonction | |
Mémorisation automatique des données avec modes de mesure Lecture automatique et Temporisé ; mémorisation manuelle des données avec mode Continu | |
10 par canal avec protection par mot de passe | |
4 piles AA (incluses) ou adaptateur secteur universel (vendu séparément) | |
± 2000,0 mV | |
0,001 μS minimum, sélection automatique jusqu’à 4 chiffres significatifs | |
1 ohm ou 0,1 meg-ohm, sélection automatique | |
0,001 ppm minimum, sélection automatique jusqu’à 4 chiffres significatifs | |
Paramètre rapide, moyen, lent ou Smart Stability sélectionnable ; paramètre Smart Averaging désactivé ou automatique sélectionnable | |
± 0,1°C | |
41°F à 113°F (température ambiante) | |
5, 10, 15, 20, 25°C. | |
22,0°F à 221,0° F | |
Manuel ou automatique avec sonde de température ATC | |
24°cm x 10°cm x 6,5°cm (9,5°in x 3,9°in x 2,6°in.) | |
0,5 kg |
Adaptateur d’alimentation universel 50-60 Hz, 100-240 VCA (vendu séparément, n° de catalogue 1010003) | |
± 0,2 mV ou ± 0,05 %, selon la valeur la plus élevée | |
0,5 % de la mesure ±1 chiffre | |
0,5 % de la mesure ±1 chiffre | |
Oui, sélectionnable | |
Quatre piles AA (incluses) | |
Mode mV relatif (RmV) 1 point, mode rH 1 point | |
1 à 5 | |
CE, TUV 3-1, FCC classe A | |
5000 avec horodatage | |
Écran graphique LCD rétroéclairé | |
pH, mV, mV relatif (RmV) ou rH avec température ; conductivité, TDS, salinité ou résistivité avec t, mV, Relative mV, TDS, ORP with Temperature, Salinity, Conductivity, Resistivity with Temperature | |
±2000,0 mV | |
2 ohms à 100,0 meg-ohms | |
0,001 à 200,0 ppm | |
-5,0°C à +105,0°C | |
pH 7,000 | |
Anglais, espagnol, français, italien, allemand et chinois ; portugais et coréen disponibles avec la mise à jour logicielle | |
La mémoire non volatile conserve le journal de données, le journal d’étalonnage et les paramètres de l’instrument de mesure | |
Instrument de mesure portatif de pH/mV/RmV/rH/conductivité/TDS/salinité/résistivité/température Orion Star A325 | |
± 2000,0 mV | |
5 à 85 % sans condensation | |
0,1 mV | |
0,01 psu ou 0,01 ppt minimum, sélection automatique | |
Salinité (psu) ou eau de mer naturelle (ppt) | |
Linéaire (0,02 à 9,99) | |
Linéaire, nLFn (eau ultra-pure non linéaire), nLFu (eau ultra-pure dégazée non linéaire), EP (arrêt avec avertissement) ou arrêt | |
5 à 45°C (température ambiante) | |
Étalonnage de température en 1 point | |
0,1°C, 0,1°F | |
Garantie de 3 ans pour les instruments de mesure | |
1,2 lb |