Learn More
Thermo Scientific™ Multimètre de paillasse pour pH/oxygène dissous Orion Star™ A216
Mesurez le pH, l’oxygène dissous et la température en toute fiabilité grâce au multimètre de paillasse pour pH / OD / RDO Thermo Scientific™ Orion™ Star A216 pour des analyses avancées et l’interfaçage en laboratoire
Marque: Thermo Scientific™ STARA2160
1395.00 EUR valable jusqu'au 2024-09-27
Utilisez le code promo "21650" pour bénéficier de cette offre.
Description
Enregistrez de manière précise et fiable les mesures du pH, des mV, du rH, de l’oxygène dissous et de la température grâce au multimètre de paillasse pour pH, OD et RDO Thermo Scientific™ Orion™ Star A216, idéal pour une large gamme d’applications et d’analyses avancées du pH et de l’oxygène dissous dans le laboratoire. Utilisez les deux canaux pour mesurer simultanément le pH et l’oxygène dissous ou visualisez chaque canal séparément. Utilisez une sonde RDO optique ou une sonde OD polarographique pour une flexibilité optimale dans les capteurs. Enregistrez jusqu’à 2000 ensembles de points de données avec horodatage et transférez facilement des journaux d’étalonnage et de données vers une imprimante ou un ordinateur via une connexion USB ou RS232.
Les instruments de mesure de paillasse pour pH/ODR/OD Thermo Scientific Orion Star A216 sont des instruments de mesure de laboratoire faciles à utiliser et fiables dotés de fonctionnalités et de fonctions avancées. Des modes de lecture sélectionnables et un indicateur de stabilité vous donnent la flexibilité et le contrôle de vos analyses. Toutes les données critiques sont affichées avec vos mesures, y compris la température, la date et l’heure, le type de lecture, la stabilité des mesures, les informations sur l’étalonnage actif et l’icône d’état des électrodes. Les instructions d’étalonnage à l’écran et les instructions et de configuration à l’écran peuvent être affichées en plusieurs langues locales ; avec de nouvelles langues sont ajoutées via des mises à jour logicielles.
La navigation est simple et rapide grâce au clavier complet doté de touches de fonction spécifiques aux menus, de touches de défilement / raccourci à double fonction ainsi que de touches d’alimentation, de mesure, de visualisation des fichiers journaux et d’agitateur qui garantissent une grande simplicité d’utilisation. Tous les menus de configuration se trouvent dans un seul emplacement avec un accès direct à l’aide d’une seule touche de raccourci afin que vous puissiez accéder rapidement, évaluer et modifier les paramètres de mesure et de l’instrument.
- Un plus grand confort d’utilisation associé aux avantages d’un pH-mètre et d’un instrument de mesure de l’oxygène dissous dans un système simple à utiliser
- Mesurez le pH, les mV, les mV relatifs ou le rH avec la température sur un seul canal et mesurez l’oxygène dissous en pourcentage de saturation ou en mg/l avec la température à l’aide de sondes OD optiques RDO ou de sondes OD polarographiques sur le deuxième canal
- Affichez facilement des mesures individuelles sur un affichage plein écran et basculez rapidement vers un écran divisé pour visualiser plusieurs mesures simultanément
- Effectuez un étalonnage du pH jusqu’à 5 points à l’aide de la reconnaissance automatique de tampons des groupes de tampons NIST ou DIN avec la possibilité de saisir manuellement des valeurs tampon personnalisées et une option de modification de l’étalonnage permettant de corriger des points individuels sans devoir procéder à un réétalonnage complet
- Effectuez l’étalonnage de l’oxygène dissous à l’aide d’options d’air saturé en eau, d’eau saturée en air, de valeur personnalisée (titration de Winkler) et de point zéro
- Compensez automatiquement les mesures de l’oxygène dissous à l’aide de la température ATC, de la saisie manuelle de la salinité et d’un baromètre intégré pour des mesures de la pression barométrique
- Un affichage graphique rétroéclairé informatif et facile à lire avec des instructions à l’écran claires simplifie le fonctionnement
- Capturez vos mesures importantes grâce à l’indicateur de stabilité des mesures et aux modes de lecture sélectionnables : Auto-Read (Lecture automatique) maintient une lecture stable, Continuous (Continu) indique l’évolution des résultats avec une option de maintien et Timed (Temporisé) enregistre les données à des intervalles spécifiques
- Éliminez le besoin d’utiliser des barreaux d’agitation magnétiques grâce à la sonde d’agitateur contrôlée par l’instrument de mesure (réf. 096019) qui permet de mélanger uniformément les solutions
- Le journal de données recueille et horodate jusqu’à 2 000 ensembles de mesures avec l’ID de l’échantillon et l’ID de l’utilisateur en option
- Le journal d’étalonnage mémorise les 10 étalonnages les plus récents
- La mémoire non volatile de l’instrument de mesure garantit la protection de vos données et de vos paramètres, même lors d’une coupure de courant
- Le logiciel Orion Star Com facilite les transferts de données vers un ordinateur via une connexion USB ou RS232
- Options d’alimentation flexibles avec un adaptateur secteur universel ou des piles AA en option
- Le boîtier de classe IP54 est résistant à la poussière et aux éclaboussures et peut être monté au mur si l’espace sur table est limité
- Les instruments de mesure sont certifiés CE, TUV 3-en-1 et FCC classe A
- Garantie de 3 ans pour le remplacement
Spécification
Adaptateur d’alimentation universel 50-60 Hz, 100-240 VCA (n° de catalogue 1010003) | |
± 6 mmHg | |
±0,002 | |
± 0,1 mg / L jusqu’à 8 mg / L, ± 0,2 mg / L de 8 à 20 mg / L, ± 10 % de la mesure jusqu’à 50 mg / L | |
Oui, sélectionnable | |
800 heures | |
pH avec option de modification de l’étalonnage, mV relatif (RmV), rH, oxygène dissous et température | |
Mode mV relatif (RmV) 1 point, mode rH 1 point | |
CE, TUV 3-1, FCC classe A | |
2000 avec horodatage | |
2 | |
IP 54 | |
Saturation de 0,0 à 600,0 % | |
pH -2,000 à 20,000 | |
-5,0°C à +105,0°C | |
BNC (électrode de pH ou rH), broche (électrode de référence), MiniDIN 8 broches (sonde de température ATC), MiniDIN 9 broches (capteur d’OD polarographique ou d’ODR optique avec température intégrée), entrée d’agitateur (sonde d’agitation) | |
Complet avec touches de fonction spécifiques aux menus et touches de défilement/raccourcis à double fonction | |
Mémorisation automatique des données avec modes de mesure Lecture automatique et Temporisé ; mémorisation manuelle des données avec mode Continu | |
10 par canal avec protection par mot de passe | |
Saturation de 0,0 à 600,0 % | |
0,1, saturation de 1 % | |
±2 % de saturation ou ±2 % de la mesure, la valeur la plus élevée prévalant | |
Adaptateur secteur universel (inclus) ou 4 piles AA (vendues séparément) | |
1 mmHg | |
0,00 à 90,00 mg/l | |
± 2000,0 mV | |
0,1 mV | |
0,01, 0,1 mg/L | |
Paramètre rapide, moyen, lent ou Smart Stability sélectionnable ; paramètre Smart Averaging désactivé ou automatique sélectionnable | |
41°F à 113°F (température ambiante) | |
Étalonnage de température en 1 point | |
0,1°C (0,1°F) | |
Garantie de 3 ans pour les instruments de mesure | |
2 lb |
USB, RS232 | |
± 0,2 mV ou ± 0,05 % de la mesure, la valeur la plus élevée prévalant | |
± 0,2 mg/L ou ± 2 % de la mesure, selon la valeur la plus élevée | |
Alarme de limite haute/basse, alarme d’étalonnage | |
400 à 850 mmHg, automatique à l’aide du baromètre intégré ou d’une saisie manuelle | |
Quatre piles AA (vendues séparément) | |
Air saturé en eau, eau saturée en air, manuel (titration de Winkler), point zéro | |
1 à 5 | |
Transférez un point de données unique, une plage de points de données ou tous les points de données vers l’imprimante ou l’ordinateur | |
Instrument de mesure de paillasse de pH/ODR/OD Orion Star A216 avec support | |
Affichage LCD, rétroéclairé | |
pH, mV, mV relatif (RmV) ou rH avec température ; oxygène dissous en % de saturation ou mg/l avec tem, mV, Relative mV, ORP with Temperature, Dissolved Oxygen (% Saturation), Dissolved Oxygen (mg/L with Temperature) | |
±2000,0 mV | |
0,1, 0,01, 0,001 pH | |
Appareil de mesure pH/RDO/DO Star A216, support d’électrodes, adaptateur d’alimentation universel, CD de documentation, guide de démarrage rapide imprimé, câble d’interface d’ordinateur et certificat de test de l’appareil de mesure. | |
pH 7,000 | |
Anglais, espagnol, français, italien, allemand et chinois ; portugais et coréen disponibles avec la mise à jour logicielle | |
La mémoire non volatile conserve le journal de données, le journal d’étalonnage et les paramètres de l’instrument de mesure | |
Instrument de mesure de paillasse de pH/mV/RmV/rH/ODR optique/oxygène dissous/température Orion Star A216 | |
±2 % de saturation ≤ 200 % de saturation, ±10 % de saturation > 200 % de saturation | |
Saturation de 0,0 à 500,0 % | |
0,1, 1 % de saturation | |
400 à 850 mmHg | |
± 2000,0 mV | |
0,00 à 50,00 mg/l | |
5 à 85 %, sans condensation | |
0,01, 0,1 mg/L | |
0,0 à 45,0 ppt, correction automatique via la saisie manuelle de la salinité de l’échantillon | |
± 0,1°C | |
5°C à 45°C (température ambiante) | |
22,0°F à 221,0°F | |
Manuel ou automatique avec sonde de température ATC | |
24°cm x 18°cm x 11°cm (9,5°in x 7,1°in x 4,3°in.) | |
0,9 kg |