Learn More
Thermo Scientific™ Conductimètre portatif Orion Star™ A122
BIOPHARMA
Prenez des mesures simples de la conductivité, des TDS et de la température grâce à ce conductimètre portatif facile à utiliser qui permet de réaliser des analyses de base sur le terrain.
650.24€ - 1055.25€
Spécification
Précision (conductivité) 0,5 % de la mesure ±1 chiffre
Sorties Néant
Measurement Modes Conductivité ou TDS avec température, TDS with Temperature
Sondes compatibles Capteurs de conductivité à 2 ou 4 cellules avec capteur de température intégré
Constante de cellule 0,001 à 10cm-1
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Description Comprend Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Description Comprend Prix Quantité et disponibilité  
11621449
BIOPHARMA
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
STARA1220
Instrument de mesure portatif de conductivité/TDS Orion Star A122 Conductimètre Star A122, 4 piles AA, CD de documentation, guide de démarrage rapide imprimé et certificat de test de l’appareil de mesure.
650.24€
1 pièce
Expédition estimée: 02-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11631449
BIOPHARMA
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
STARA1225
Kit d’instrument de mesure portatif de conductivité/TD Orion Star A122 avec capteur de conductivité à 2 cellules, solutions, boîtier de protection et mallette de transport Conductimètre Star A122, capteur de conductivité à 2 cellules 011050MD Orion, étalon de conductivité 011007 Orion 1413 µS, blindage de l’appareil de mesure de protection, mallette rigide, 4 piles AA, CD de documentation, guide de démarrage rapide imprimé et certificat de test de l’appareil de mesure.
1055.25€
1 pièce
En stock
Description
Prenez des mesures simples et de routine de la conductivité, des matières solides dissoutes totales (TDS) et de la température grâce au conductimètre portatif Thermo Scientific™ Orion Star™ A122. Cet instrument, destiné à l’analyse de la conductivité de base sur le terrain, est facile à utiliser et économique. Obtenez des mesures à compensation thermique à l’aide d’une option linéaire avec des températures de référence de 20°C ou 25°C. Naviguez rapidement dans les menus de configuration et assurez l’homogénéité des étalonnages à l’aide du clavier à disposition simple et de messages à l’écran. Cet instrument de mesure étanche est équipé d’un boîtier classé IP67 pour une protection robuste dans les environnements extérieurs.
Les conductimètres portables Thermo Scientific Orion Star A122 constituent une solution simple et économique pour vos analyses d’échantillons courantes en extérieur. Dotés d’une touche de mesure en relief, de modes de lecture sélectionnables et d’un indicateur de stabilité de la mesure, nos conductimètres de base Orion Star A122 sont conçus pour effectuer des mesures fiables à un prix abordable.
  • Mesurez la conductivité ou les TDS avec la température
  • Réalisez un étalonnage automatique ou manuel à un point 
  • Les valeurs de conductivité à plage automatique offrent des mesures homogènes sur l’ensemble de la plage de mesure
  • Utilisez une compensation thermique linéaire avec des températures de référence de 20 ° ou 25 °C
  • L’affichage simplifié et facile à lire indique la mesure principale avec la température, un indicateur de stabilité et une icône d’état des électrodes
  • Fonctionnement convivial avec messages d’étalonnage de base 
  • Rappel facile des données d’étalonnage pour les vérifications de procédures 
  • La mémoire non volatile conserve un journal interne contenant 50 points de données et les paramètres de l’instrument, même en cas de coupure de courant
  • Options d’alimentation flexibles avec piles AA ou adaptateur secteur universel en option 
  • Le boîtier classé IP67 est étanche pour un fonctionnement fiable sur le terrain 
  • Les kits d’instruments de mesure comprennent une mallette de transport rigide et un blindage de protection de l’instrument avec des supports d’électrodes, une sangle de poignet / ceinture ajustable et un support d’instrument intégré 
  • Les instruments de mesure sont certifiés CE, TUV 3-en-1 et FCC classe A et sont accompagnés d’une garantie de 3 ans par échange
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Spécification
Afficher plus
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Conductimètre portatif Orion Star™ A122