Learn More
Thermo Scientific™ pH-mètre portable Orion Star™ A121
Prenez des mesures simples du pH et de la température grâce à notre pH-mètre portatif facile à utiliser qui permet de réaliser des analyses de base sur le terrain.
478.38€ - 739.68€
Spécification
Précision (mV) | ±0,2 ou ±0,05 %, selon la valeur la plus élevée |
---|---|
Précision (pH) | ±0,01 |
Précision (température) | ±0,1°C |
Détails de la gestion des données | Mémoire interne de points de données |
Sorties | Néant |
Code produit | Marque | Description | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11601449
![]() |
Thermo Scientific™
STARA1210 |
pH-mètre portable Orion Star A121 | pH-mètre Star A121, 4 piles AA, CD de documentation, guide de démarrage rapide imprimé et certificat de test de l’appareil de mesure |
478.38€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11611449
![]() |
Thermo Scientific™
STARA1215 |
Kit de pH-mètres portables Orion Star A121 avec électrodes de pH/ATC Triode, solutions, boîtier de protection et mallette de transport | pH-mètre Star A121, électrode de pH/ATC à corps en époxy remplie de gel 9107BNMD Orion Triode, tampon pH 916099 et kit de solutions, boîtier de protection, mallette de transport rigide, 4 piles AA, CD de documentation, guide de démarrage rapide imprimé et |
739.68€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Prenez des mesures simples et de routine du pH, des mV et de la température grâce au pH-mètre portatif Thermo Scientific™ Orion Star™ A121. Cet instrument de mesure est un instrument facile à utiliser et économique pour l’analyse du pH de base sur le terrain. Effectuez un étalonnage du pH jusqu’à 3 points avec un rappel facile des points d’étalonnage et de la pente. Naviguez rapidement dans les menus de configuration et assurez l’homogénéité des étalonnages à l’aide du clavier à disposition simple et de messages à l’écran. Cet instrument de mesure étanche est équipé d’un boîtier classé IP67 pour une protection robuste dans les environnements extérieurs.
Les pH-mètres portables Thermo Scientific Orion Star A121 constituent une solution simple et économique pour vos analyses courantes d’échantillons en extérieur. Dotés d’une touche de mesure en relief, de modes de lecture sélectionnables et d’un indicateur de stabilité de la mesure, nos pH-mètres de base Orion Star A121 sont conçus pour effectuer des mesures fiables à un prix abordable.
- Mesurez le pH, les mV ou les mV relatifs avec la température
- Effectuez jusqu’à trois points d’étalonnage du pH à l’aide de la reconnaissance automatique de tampons ou la saisie manuelle de tampons
- L’affichage simplifié et facile à lire indique la mesure principale avec la température, un indicateur de stabilité et une icône d’état des électrodes
- Fonctionnement convivial avec messages d’étalonnage de base
- Rappel facile des données d’étalonnage pour les vérifications de procédures
- La mémoire non volatile conserve un journal interne contenant 50 points de données et les paramètres de l’instrument, même en cas de coupure de courant
- Options d’alimentation flexibles avec piles AA ou adaptateur secteur universel en option
- Le boîtier classé IP67 est étanche pour un fonctionnement fiable sur le terrain
- Les kits d’instruments de mesure comprennent une mallette de transport rigide et un blindage de protection de l’instrument avec des supports d’électrodes, une sangle de poignet / ceinture ajustable et un support d’instrument intégré
- Les instruments de mesure sont certifiés CE, TUV 3-en-1 et FCC classe A et sont accompagnés d’une garantie de 3 ans par échange
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne :
Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Spécification
±0,2 ou ±0,05 %, selon la valeur la plus élevée | |
±0,1°C | |
Néant | |
pH, mV relatif (RmV) et température | |
0,01, 0,1 | |
0.1 mV | |
-5°C à +105°C | |
0,1°C, 0,1°F | |
Étalonnage de température en 1 point | |
La mémoire non volatile conserve les dernières données et les paramètres | |
Automatique avec mode de mesure à lecture automatique, manuel avec nœud de mesure continue | |
CE, TUV 3-1, FCC classe A | |
Universel 50-60 Hz, adaptateur d’alimentation 100-240 V.c.a (vendu séparément, réf. 1010003) | |
0.5 kg | |
Garantie de 3 ans pour les instruments de mesure | |
Instrument de mesure du pH/ mV/RmV/de la température Orion Star A121 | |
Anglais | |
5 à 85% sans condensation | |
Smart Stability et Smart Averaging | |
5 à 45°C (température ambiante) | |
Quatre piles AA (incluses) |
±0,01 | |
Mémoire interne de points de données | |
pH, mV ou mV relatif en fonction de la température, mV, Relative mV with Temperature | |
-2 à 16 | |
± 1600,0 | |
1 à 3 | |
22,0°F à 221,0°F | |
Manuel ou automatique avec sonde de température ATC | |
LCD | |
50 | |
BNC (électrode de pH ou rH), MiniDIN 8 broches (sonde de température ATC) | |
IP 67 | |
24° cm x 10°cm x 6.5°cm (9.5°in x 3.9°in x 2.6°in.) | |
2 lb | |
Simple avec touche pour mesure, touches de défilement et clavier | |
4 piles AA (incluses) ou adaptateur secteur universel (vendu séparément) | |
± 1999.9 mV | |
pH 7.00 | |
41°F à 113°F (température ambiante) | |
1 | |
2000 heures |