Learn More
Thermo Scientific™ Instrument de mesure de paillasse de conductivité Orion Star™ A112
Simplifiez les mesures de la conductivité, du TDS et de la température grâce au conductimètre de paillasse Thermo Scientific™ Orion™ Star A112, facile à utiliser pour les essais de base sur le terrain
Marque: Thermo Scientific™ STARA1120
Description
Prenez des mesures courantes simples de la conductivité, des matières solides dissoutes totales (TDS) et de la température grâce au conductimètre de paillasse Thermo Scientific™ Orion™ Star A112, un instrument facile à utiliser et économique permettant de réaliser des analyses de base de la conductivité dans le laboratoire. Obtenez des mesures à compensation thermique à l’aide d’une option linéaire avec des températures de référence de 20 ou 25°C. Naviguez rapidement dans les menus de configuration et assurez l’homogénéité des étalonnages à l’aide du clavier à disposition simple et de messages à l’écran. Utilisez le support d’électrodes fourni pour placer facilement les capteurs dans les échantillons et simplifier le stockage.
Le conductimètre de paillasse A112 est doté d’une constante de cellule sélectionnable ainsi que de températures de référence de mesure sélectionnables de 20°C ou 25°C garantissant des résultats précis.
- Le grand écran LCD d’information affiche clairement les principales informations, notamment les mesures de la conductivité ou des TDS, la température, le mode de l’instrument de mesure et la source d’alimentation.
- Thermo Scientific™ AUTO-READ™ vous garantit de ne pas rater de mesure. Il verrouille l’écran sur la mesure stable et un indicateur de disponibilité alerte l’utilisateur lorsque les mesures continues sont stables.
- Un bras à électrodes inclus et un support de nouvelle conception simplifient le maintien et le placement des sondes dans les échantillons.
- L’instrument de mesure se branche dans presque toutes les prises de courant à l’aide de l’adaptateur d’alimentation universel inclus ou utilise quatre piles AA (vendues séparément) pour alimenter l’instrument de mesure en courant continu.
- La mémoire non volatile peut contenir jusqu’à 50 points de données.
- Le boîtier de classe IP54 résiste aux éclaboussures.
- L’instrument de mesure se monte au mur, ce qui permet de gagner de l’espace sur la paillasse.
Garantie :
- Remplacement de l’instrument de mesure pendant trois ans
Spécification
TDS-mètre et instrument de mesure de conductivité de paillasse Orion Star A112 avec support | |
0,5 % de la mesure ±1 chiffre | |
Conductivité ou TDS avec température, TDS with Temperature | |
0,001 à 10cm-1 | |
1 | |
0,01 μS minimum, sélection automatique jusqu’à 3 chiffres significatifs | |
20, 25 °C | |
1 mg/l | |
Linéaire (0,02 à 9,99) | |
0,1°C (0,1°F) | |
Manuel ou automatique avec sonde de température ATC | |
LCD | |
50 | |
Mémoire de données interne | |
CE, TUV 3-1, FCC classe A | |
Adaptateur d’alimentation universel 50-60 Hz, 100-240 VCA (n° de catalogue 1010003) | |
0,9 kg | |
Garantie de 3 ans pour les instruments de mesure | |
5 à 85 %, sans condensation | |
Adaptateur secteur universel (inclus) ou 4 piles AA (vendues séparément) | |
Simple avec touche pour mesure, touches de défilement et clavier | |
41°F à 113°F (température ambiante) | |
1 | |
2000 heures |
Adaptateur CA universel | |
Néant | |
Capteurs de conductivité 2 ou 4 cellules avec température intégrée | |
Conductivité et température | |
0,01 µS/cm à 200,0 mS/cm | |
Linear | |
1 à 19999 mg/l | |
0,5 % de la mesure ±1 chiffre | |
–5°C à +105°C | |
± 0,1°C | |
Étalonnage de température en 1 point | |
La mémoire non volatile conserve les dernières données et les paramètres | |
Mémorisation automatique des données avec mode de mesure Auto-Read ; mémorisation manuelle des données avec mode de mesure continu | |
MiniDIN 8 broches (capteur de conductivité avec température intégrée) | |
IP 54 | |
24°cm x 18°cm x 11°cm (9,5°in x 7,1°in x 4,3°in.) | |
2 lb | |
Capteur de conductivité (à commander séparément) | |
Instrument de mesure de conductivité/TDS/température Orion Star A112 | |
Smart Stability et Smart Averaging | |
Anglais | |
5°C à 45°C (température ambiante) | |
Quatre piles AA (vendues séparément) |