Learn More
Thermo Scientific™ Électrodes sodium Orion™
Les électrodes sodium Thermo Scientific™ Orion mesurent rapidement, précisément et économiquement le sodium dans les solutions aqueuses.
Marque: Thermo Scientific™ 8611BNWP
Description
Les électrodes sodium Thermo Scientific™ Orion mesurent rapidement, précisément et économiquement le sodium dans les solutions aqueuses.
Le système interne d'oxydo-réduction unique en son genre avec électrode ROSS offre une réponse plus rapide, une plus grande stabilité et une plus grande précision que les électrodes sodium conventionnelles.
Inclut :
- Les électrodes sodium BNC ont un câble de 1 m
- Solution de remplissage d'électrode sodium ROSS : 50 ml
- Ajusteur de force ionique sodium (ISA) : 475mL
- Étalon d'addition à concentration en sodium connue : 475mL
- Étalon sodium 1 000 ppm avec ISA : 475mL
- Étalon sodium 1 000 ppm : 475mL
- Solution de reconditionnement pour électrode sodium : 475mL
- Solution de stockage d'électrode sodium : 475mL
Spécification
Connecteur BNC étanche | |
0.47 in | |
900010 ou 900012 pour Na+ de faible niveau ; solution de remplissage pour électrode de sodium ROSS : 50 ml | |
4.72 in | |
120 mm | |
Corps en verre | |
32 to 176°F | |
0° à 100°C | |
Sodium Combination Ion Selective Electrode |
Électrode de combinaison de sodium ROSS | |
12 mm | |
Sure flow | |
39.3 in. | |
1 m | |
1 x 10-6 M à saturé 0.02 ppm à saturé | |
Appareils de mesure ISE | |
|
|
Yes |
Sécurité et traitement
- SODIUM SPECIFIC ELECTRODE
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ammonium chloride, ammonium hydroxide, triton X-100