Learn More
Thermo Scientific™ Électrodes argent/sullfure Orion™
Les électrodes argent/sulfure Thermo Scientific™ Orion ont une double électrode qui permet la mesure des ions argent et sulfure dans les solutions aqueuses.
Marque: Thermo Scientific™ 9616BNWP
732.70 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les électrodes argent/sulfure Thermo Scientific™ Orion ont une double électrode qui permet la mesure des ions argent et sulfure dans les solutions aqueuses.
Mesure rapide, simple, précise et économique des ions argent et sulfure et titration de faibles concentrations de cyanure et d'halogénures.
- Les électrodes de détection et de référence sont réunies dans une électrode.
- La jonction de référence Thermo Scientific™ Sure-Flow™ intégrée empêche l’obturation de l’électrode et offre des relevés rapides et stables
- Disponible avec un connecteur BNC étanche, un connecteur BNC ou un connecteur à capuchon vissable et utilisable sur tout multimètre ISE doté d’un connecteur BNC.
- La jonction à écoulement libre garantit des potentiels stables et sans dérive.
- Le connecteur BNWP assure un branchement étanche et sûr lorsqu’il est utilisé avec les nouveaux instruments de mesure série Orion Star.
- Doit être utilisé avec l’électrode de référence à double jonction.
Inclut :
Les électrodes BNC étanches et BNC ont des câbles de 1 m.
Spécification
Waterproof BNC | |
potentiels stables et sans dérive | |
1m | |
0° à 80°C |
Construction combinée à semiconducteurs Ionplus Sure-Flow avec BNC étanche | |
La jonction liquide à écoulement libre garantit la stabilité | |
Appareils de mesure ISE | |
Électrode combinée sélective d’ions, connecteur BNC étanche |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.