Learn More
Thermo Scientific™ Électrodes à barre d'argent Orion™
Les électrodes à barre d'argent Thermo Scientific™ Orion utilisées pour les mesures d'halogénures potentiométriques combinent une électrode indicatrice à barre d'argent et une demi-cellule à barre d'argent.
287.00€
Spécification
Diamètre (métrique) du corps | 12mm |
---|---|
Référence interne | Ag/AgCl |
Longueur (métrique) | 120mm |
À utiliser avec (équipement) | Instruments Orion qui réalisent des déterminations potentiométriques d’halogénures |
Température (métrique) en fonctionnement | 0° à 80°C |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10458912
|
Thermo Scientific™
9780SC |
Combinaison argent et jonction en céramique |
287.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les électrodes à barre d'argent Thermo Scientific™ Orion utilisées pour les mesures d'halogénures potentiométriques combinent une électrode indicatrice à barre d'argent et une demi-cellule à barre d'argent.
Détermination précise des halogénures potentiométriques à double électrode.
- Disponible avec électrode combinée et électrode à demi-cellule
- Plage de concentration : indicateur de point de virage
- Plage de température : 0° à 80 °C
- Réf. interne : Ag/AgCl
- Dimensions : 120 × 12 mm
Spécification
12mm | |
120mm | |
0° à 80°C |
Ag/AgCl | |
Instruments Orion qui réalisent des déterminations potentiométriques d’halogénures |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.