Learn More
Thermo Scientific™ Électrodes potassium Orion™
Les électrodes potassium Thermo Scientific™ Orion 9319BN et Orion 9719BNWP ionplus mesurent simplement, précisément et économiquement le potassium dans les solutions aqueuses.
Marque:  Thermo Scientific™ 9719BNWP
858.50 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10757352
  • 1045.20€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les électrodes potassium Thermo Scientific™ Orion 9319BN et Orion 9719BNWP ionplus mesurent simplement, précisément et économiquement le potassium dans les solutions aqueuses.
L'électrode potassium Orion 9719BNWP ionplus™ offre les avantages supplémentaires découlant du concept de référence Sure-Flow™.
  • Numéro de catalogue de l’étalon : 0,1 M KCl / 921906
  • Numéro de catalogue ISA requis : 931911
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
BNC
potentiels stables et sans dérive
Appareils de mesure ISE
Électrode combinée Sure-Flow au potassium, avec connecteur BNC étanche
La jonction Sure-Flow à écoulement libre garantit la stabilité
Électrode combinée sélective d’ions
Promotions
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.