Learn More
Thermo Scientific™ Solution de remplissage pour électrodes de pH Orion™
Utilisez la solution de remplissage pour électrodes de pH Thermo Scientific™ Orion™ avec les électrodes de pH et les électrodes de référence.
92.16€ - 160.80€
Spécification
Type Solution de recharge pour électrodes de pH
Quantité 60 ml
Consulter d'autres spécifications
Produits 10
Code produit Marque Description Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Description Prix Quantité et disponibilité  
11767787
Afficher les documents
Thermo Scientific™
510011
Solution de remplissage pour électrodes de pH No Cal
160.80€
5 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11777787
Afficher les documents
Thermo Scientific™
610011
Solution de remplissage pour électrodes de pH pHuture
143.72€
5 pièces
Expédition estimée: 15-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12083363
Voir les accessoires Afficher les documents
Thermo Scientific™
810007
Solution de remplissage pour électrodes ROSS Ultra, ROSS, PerpHecT ROSS
117.59€
5 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12064502
Afficher les documents
Thermo Scientific™
900001
Solution de remplissage pour électrodes de référence à simple jonction Sure-Flow
117.59€
5 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12034502
Afficher les documents
Thermo Scientific™
900002
Électrode de référence à double jonction Sure-Flow, chambre interne
121.61€
300mL
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12044502
Afficher les documents
Thermo Scientific™
900003
Électrode de référence à double jonction Sure-Flow, chambre externe
121.61€
5 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11797787
Afficher les documents
Thermo Scientific™
900004
Électrodes de pH standards, Speciality, PerpHecT Ag/AgCl et rechargeables à jonction unique verte utilisées dans les échantillons à faible force ionique
124.62€
5 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11707797
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
900011
Électrodes de pH standards, Speciality, PerpHecT Ag/AgCl, rechargeables à jonction unique verte et micro, électrodes de rH
120.60€
5 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
11717797
Afficher les documents
Thermo Scientific™
900014
Filling solution for TRIS Calomel, TRIS Calomel KNIpHE electrodes Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
13499216
Afficher les documents
Thermo Scientific™
910008-WA
Solution de remplissage pour électrodes à double jonction et à double jonction KNIpHE™
119.60€
5 pièces
En stock
Description
Utilisez la solution de remplissage pour électrodes de pH Thermo Scientific™ Orion™ avec les électrodes de pH et les électrodes de référence. Conditionnée en cinq flacons de 2 oz (5 x 60 ml)
  • Utilisez uniquement la solution de remplissage ROSS (810007) avec les électrodes de pH ROSS™ et ROSS Ultra™ pour éviter d’endommager les électrodes de pH.
  • Lorsque l’électrode de référence à simple jonction (900100) ou l’électrode de référence à double jonction (900200) sont utilisées avec les électrodes sélectives aux ions (ISE) Orion, veuillez vous reporter à la solution de remplissage ISE recommandée indiquée dans le guide de l’utilisateur de l’ISE.
Spécification
Spécification
Solution de recharge pour électrodes de pH
60 ml
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Reference Filling Solution
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: potassium hydroxide,boric acid, iodine
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.