Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ pH Electrode Storage Solutions
Restore proper electrode performance and prolong electrode life using these pH electrode storage solutions.
68.00€ - 183.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Électrode pH |
---|---|
Type | Solution de stockage pour électrode de pH |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12073363
|
Thermo Scientific™
810001 |
Solution de stockage pour électrodes de pH ROSS, flacon de 475 ml (1 pinte) |
91.50€
475mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11986069
|
Thermo Scientific™
910001 |
Solution de stockage pour électrodes de pH, flacon de 475 ml (1 pinte) |
68.00€
475mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11777797
|
Thermo Scientific™
910060 |
Solution de stockage pour électrodes de pH, flacons (5 x 60 ml) (5 x 2 oz) |
70.10€
5 pièces |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11752797
|
Thermo Scientific™
9100CB |
Solution de stockage pour électrodes de pH, cubitainer de 19 litres (5 gal) |
183.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Restore proper electrode performance and prolong electrode life using Thermo Scientific™ Orion™ pH Electrode Storage Solutions in ready to use bottles.
Storage Solutions:
- Storage solution ensures that the pH electrode works properly after prolonged storage, overnight storage and between samples
Warranty: Out of box
Spécification
Électrode pH | |
Solution de stockage pour électrode de pH |
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.