Learn More
Thermo Scientific™ Électrodes pour plomb Orion™
L'électrode à demi-cellule plomb Thermo Scientific™ Orion 9482BN et l'électrode plomb Orion 9682BNWP ionplus série Sure-Flow mesurent rapidement, simplement, précisément et économiquement les ions plomb dans les solutions aqueuses.
Marque: Thermo Scientific™ 9482BN
Description
Effectuez des mesures rapides, simples, précises et économiques des ions plomb dans les solutions aqueuses grâce aux électrodes pour plomb Thermo Scientific™ Orion™.
L’électrode 9682BNWP est une électrode combinée avec une jonction Sure-Flow™ qui permet un nettoyage facile. Alors que les jonctions d’électrode conventionnelle se bouchent, la jonction Sure-Flow peut être ouverte et nettoyée en rinçant, d’une simple pression sur le capuchon. L’électrode pour plomb constitue un détecteur sensible pour le titrage des ions sulfate avec le perchlorate de plomb.
- La jonction Themo Scientific™ Sure-Flow™ à écoulement libre garantit des potentiels stables et sans dérive
- Alors que les jonctions d'électrode conventionnelle se bouchent, la jonction Sure-Flow peut être ouverte et nettoyée en rinçant, d'une simple pression sur le capuchon
- L’électrode à demi-cellule plomb, utilisée en conjonction avec l'électrode de référence à double jonction Orion 900200, offre les avantages du concept de jonction Sure-Flow™
- Numéro de catalogue des étalons : 948206 - 0,1 M Pb(CIO4)2 ; 948207 - 0,1 M Na2SO4
- Numéro de catalogue ISA requis : Consulter le manuel d’utilisation
Spécification
BNC | |
potentiels stables et sans dérive | |
Appareils de mesure ISE |
Avec connecteur BNC | |
La jonction Sure-Flow™ à écoulement libre garantit la stabilité | |
Électrode sélective d’ions plomb, connecteur BNC |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.