Learn More
Thermo Scientific™ Ajusteurs de force ionique ISE Orion™ et réactifs spéciaux
Prenez des mesures d’ISE plus précises et reproductibles grâce aux ajusteurs de force ionique (ISA) ISE et réactifs spéciaux Thermo Scientific™ Orion™.
Marque:  Thermo Scientific™ 941609
Code produit. 11777777
  • 325.62€ / 475mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Prenez des mesures d’ISE plus précises et reproductibles grâce aux ajusteurs de force ionique (ISA) ISE et réactifs spéciaux Thermo Scientific™ Orion™. Les ajusteurs de force ionique s’utilisent pour l’analyse avec électrodes sélectives d’ions ; les réactifs spéciaux s’utilisent avec certaines électrodes sélectives d’ions.
Garantie : Prêt à l’emploi
L’ajusteur de force ionique est ajouté à tous les échantillons et étalons pour créer une force ionique de fond uniforme permettant des mesures plus reproductibles. L’ISA d’ajustement de pH de l’ammoniac (951211) et l’ISA d’ajustement de pH de l’ammoniac à faible concentration (951210) comprennent tous deux un colorant bleu indiquant le pH pour une vérification instantanée du pH correct des échantillons et des étalons d’ammoniac sans qu’une mesure de pH ne soit requise. L’ISA d’ajustement de pH de l’ammoniac (951211) évite la complexation de l’ammoniac et inhibe la formation d’hydroxydes métalliques, ce qui permet la détermination de l’ammoniac total de l’échantillon et augmente la précision des résultats. L’ISA d’ajustement de pH de l’ammoniac à faible concentration (951210) est idéal pour les échantillons d’ammoniac dont la concentration est inférieure ou égale à 10 ppm et ne contenant pas d’interférences dues à du métal.
Tous les ajusteurs de force ionique et réactifs spéciaux sont conditionnés en flacons de 475 ml (1 pinte), sauf les ajusteurs suivants :
  • Les numéros 941709, conditionné en deux flacons de 1 litre (2 x 1 quart)
  • Les numéros 941609, conditionné en quatre flacons de 475 ml (4 x 1 pinte)
  • Les numéros 940909, conditionné en un flacon de 3,7 litres (1 gallon)
  • Les numéros 940999, conditionnée en quatre flacons de 3,7 litres (4 x 1 gallon)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
10 ppm
Électrode sélective d’ions
Ajusteurs de force ionique utilisés pour l’analyse avec des électrodes sélectives d’ions et des réactifs spéciaux utilisés avec certaines électrodes sélectives d’ions
Tampon antioxidant sulfure (TAS) pour électrode de sulfure
Réactifs pour électrodes sélectives d’ions
4 x 475 ml
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • SULPHIDE-SAOB REACTIF
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: sodium hydroxide
Promotions
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.