Learn More
Thermo Scientific™ Électrode iodure Orion™, avec connecteur BNC
Les électrodes iodure Thermo Scientific™ permettent les relevés rapides et stables et incluent la référence Sure-Flow.
Marque: Thermo Scientific™ 9453SC
884.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les électrodes iodure Thermo Scientific™ permettent les relevés rapides et stables et incluent la référence Sure-Flow.
Ce concept tout-en-un réduit la quantité d'échantillon nécessaire et les déchets.
- Numéro de catalogue des étalons : 945306 - 0,1M NaI Numéro de catalogue ISA requis : 940011
Spécification
Bouchon à vis | |
Avec connecteur à tête vissée | |
Appareils de mesure ISE | |
Électrodes combinées sélectives d’ions |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.