Learn More
Thermo Scientific™ Électrode iodure Orion™, avec connecteur BNC
Les électrodes iodure Thermo Scientific™ permettent les relevés rapides et stables et incluent la référence Sure-Flow.
Marque: Thermo Scientific™ 9453BN
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les électrodes iodure Thermo Scientific™ permettent les relevés rapides et stables et incluent la référence Sure-Flow.
Ce concept tout-en-un réduit la quantité d'échantillon nécessaire et les déchets.
- Numéro de catalogue des étalons : 945306 - 0,1M NaI Numéro de catalogue ISA requis : 940011
Spécification
BNC | |
Avec connecteur BNC | |
Appareils de mesure ISE | |
Demi-cellule état solide |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.