Learn More
Thermo Scientific™ Support d’électrode et socle Orion™
Utilisez le support d’électrode et le socle Thermo Scientific™ Orion™ en tant que station de récipient pour échantillons et de réglage vertical de l’électrode.
Marque: Thermo Scientific™ 090070
Description
Utilisez le support d’électrode et le socle Thermo Scientific™ Orion™ en tant que station de récipient pour échantillons et de réglage vertical de l’électrode. Ce support est à utiliser avec les instruments de mesure Orion™.
Recommandé pour les instruments de mesure Thermo Scientific™ Orion des Séries A, A+, PerpHect™ et pHuture™.Spécification
Support d’électrode et socle | |
Support d’électrodes |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.