Learn More
Thermo Scientific™ Étalons de conductivité, solutions et accessoires Orion™
Avec les étalons de conductivité, solutions et accessoires Thermo Scientific™ Orion™, réalisez pratiquement toutes les analyses d’électrochimie.
Marque: Thermo Scientific™ 01100610
Description
Avec les étalons de conductivité, solutions et accessoires Thermo Scientific™ Orion™, réalisez pratiquement toutes les analyses d’électrochimie. Faites votre choix parmi une sélection complète d’accessoires de conductivité comprenant les étalons de conductivité et étalons de TDS (matières solides dissoutes totales). Tous les étalons de conductivité sont traçables aux matériaux de référence du NIST™.
Étalons de conductivité
- Traçables aux matériaux de référence du NIST
- Conçus pour répondre à toutes les exigences des utilisateurs, normes DIN et de laboratoire comprises.
- Les tables de température des étalons de conductivité sont programmées dans le logiciel de l’instrument Thermo Scientific Orion pour pouvoir être utilisées par la fonction d’étalonnage automatique.
Spécification
Étalon de conductivité | |
Sachet | |
Solution-étalon | |
oui | |
pH-mètre Orion | |
100°C | |
Soluble |
7230ppm comme NaCl | |
10 x 15 ml | |
Transparents | |
Étalon de conductivité | |
4.75 to 7.75 | |
12.9mS/cm |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.